Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IF, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OTUD4(54726)
General description
Białko zawierające domenę OTU 4 (OTUD4) jest członkiem nadrodziny proteaz cysteinowych zawierających domenę OTU (guza jajnika), w której domena OTU generalnie nadaje aktywność deubikwitynazy. Wysokie poziomy OTUD4 występują w płucach, jajnikach, jądrach, wątrobie, mięśniach szkieletowych serca, nerkach i mózgu, a niższe w trzustce i śledzionie. Znane są cztery izoformy OTUD4, z których najkrótsza ulega specyficznej ekspresji w komórkach zakażonych wirusem HIV-1.
Zaobserwowano ~108 kDa. Uniprot opisuje cztery izoformy o masach ~17 kDa, ~24 kDa, ~117 kDa i ~124 kDa W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu OTUD4.
Application
Analiza immunocytochemiczna: 2,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło OTUD4 w komórkach Daudi.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło OTUD4 w komórkach Daudi.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło OTUD4 w komórkach Daudi.
Wykryj białko 4 zawierające domenę OTU za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała Anti-OTUD4 zatwierdzonego do stosowania w Western blotting, ICC i immunofluorescencji.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Developmental Neuroscience
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Daudi
Lizat komórek Daudi
Evaluated by Western Blotting in Daudi cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected OTUD4 in 15 µg of Daudi cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected OTUD4 in 15 µg of Daudi cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Powiązane treści
Zhiqiang Wu et al.
Cancer cell international, 19, 99-99 (2019-04-24)
Radiotherapy is becoming one major therapeutics for non-small cell lung cancer (NSCLC). Identifying novel radiosensitizers will greatly increase the efficacy of radiotherapy and benefit more patients. OTU deubiquitinase 4 (OTUD4) has been reported involved in DNA damage repair pathways and
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABN477 | 04053252870446 |