Merck
HPA017012
Sigma-Aldrich
Anti-MRGBP antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C20orf20, Anti-MRG-binding protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
sekwencja immunogenna
LFHAMLGHKPVGVNRHFHMICIRDKFSQNIGRQVPSKVIWDHLSTMYDMQALHESEILPFPNPERNFVLPEEIIQEVREGKVMIEEEMKEEMKEDVDPHNGADDVFSSSGSLGKASEKSSKDKEKNSSDLGCKE
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
MRG-binding protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
MRGBP (białko wiążące MRG/MORF4L) jest podjednostką kompleksu acetylotransferazy histonowej zawierającego białko TRRAP (transform/transcription domain-associated protein)/tat-interacting protein 60 (TIP60). Może bezpośrednio wiązać się z dwoma składnikami kompleksu TIP60-HAT, MRG15 i MRGX. Badania wykazują wpływ MRGBP na acetylację histonów i czynników transkrypcyjnych p53. Wzrost poziomu MRGBP odnotowano w kilku typach nowotworów jelita grubego, co wskazuje na jego związek z proliferacją komórek i karcynogenezą jelita grubego. Sugeruje się, że może to pomóc w identyfikacji specyficznych biomarkerów raka jelita grubego i opracowaniu metod diagnostycznych i/lub terapeutycznych.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71138
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kiyoshi Yamaguchi et al.
Cancer science, 102(8), 1486-1492 (2011-05-04)
MRGBP (MORF4-related gene-binding protein; also known as chromosome 20 open reading frame 20) encodes a subunit of the transformation/transcription domain-associated protein (TRRAP)/tat-interacting protein 60 (TIP60)-containing histone acetyltransferase complex. We previously showed that MRGBP was upregulated in the majority of colorectal
S A Watt et al.
Oncogene, 30(46), 4666-4677 (2011-05-24)
Identifying therapeutic targets for cancer treatment relies on consistent changes within particular types or sub-types of malignancy. The ability to define either consistent changes or sub-types of malignancy is often masked by tumor heterogeneity. To elucidate therapeutic targets in cutaneous
Kiyoshi Yamaguchi et al.
iScience, 26(4), 106563-106563 (2023-05-01)
Bromodomain-containing protein 8 (BRD8) is a subunit of the NuA4/TIP60-histone acetyltransferase complex. Although BRD8 has been considered to act as a co-activator of the complex, its biological role remains to be elucidated. Here, we uncovered that BRD8 accumulates in colorectal