Merck
HPA015015
Sigma-Aldrich
Anti-SCYL1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-N-terminal kinase-like protein, Anti-SCY1-like protein 1, Anti-Telomerase regulation-associated protein, Anti-Telomerase transcriptional element-interacting factor, Anti-Teratoma-associated tyrosine kinase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
sekwencja immunogenna
AFPEDFCRHKVLPQLLTAFEFGNAGAVVLTPLFKVGKFLSAEEYQQKIIPVVVKMFSSTDRAMRIRLLQQMEQFIQYLDEPTVNTQIFPHVVHGFLDTNPAIREQTVKSMLLLAPKLNEANLNVELMK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCYL1(57410)
Opis ogólny
SCYL1 (SCY1-like, kinase-like 1) należy do rodziny katalitycznie niefunkcjonalnych kinaz białkowych zwanych rodziną białek podobnych do Scy1. Posiada motyw RKXX-COO- obecny na jego C-końcu. Posiada domenę podobną do kinazy białkowej w domenie N-końcowej, a białko to jest ewolucyjnie konserwowane. Nazywane jest również TEIF (telomerase transcriptional elementsinteracting factor), działa jako czynnik transkrypcyjny i znajduje się w centrosomie. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 11q13.
Immunogen
N-terminal kinase-like protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SCYL1 (SCY1-like, kinase-like 1) bierze udział w wstecznym transporcie wewnątrzkomórkowym, w którym pośredniczy COPI (białko płaszcza). Oddziałuje z domeną wyrostka COPG2 (podjednostka płaszcza γ-2) poprzez sekwencję RKXX-COO-. Jednocześnie oddziałuje z Arf4 i innymi Arf klasy II oraz łączy je z kompleksami COPI zawierającymi COPG2. W ten sposób odgrywa kluczową rolę w organizacji powłok COPI i działa jako rusztowanie dla nich. W modelu mysim jego inaktywacja powoduje chorobę neuronów ruchowych. Jest częścią jądrowego szlaku eksportu tRNA, który jest zależny od aminoacylacji. Zapewnia rozładunek aminoacylo-tRNA przez kompleks porów jądrowych do cytoplazmy z jądrowego receptora eksportu tRNA. Białko to jest regulowane w górę w raku jelita grubego (CRC), co jest związane ze stopniem histologicznym i złośliwością CRC. Jest to również związane z amplifikacją centrosomu w CRC.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73500
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jason N R Hamlin et al.
Journal of cell science, 127(Pt 7), 1454-1463 (2014-02-01)
Coatomer (COPI)-coated vesicles mediate membrane trafficking in the early secretory pathway. There are at least three subclasses of COPI coats and two classes of Arf GTPases that couple COPI coat proteins to membranes. Whether mechanisms exist to link specific Arfs
Shawn C Chafe et al.
Molecular biology of the cell, 21(14), 2483-2499 (2010-05-28)
Scyl1 is an evolutionarily conserved N-terminal protein kinase-like domain protein that plays a role in COP1-mediated retrograde protein trafficking in mammalian cells. Furthermore, loss of Scyl1 function has been shown to result in neurodegenerative disorders in mice. Here, we report
Ying Gao et al.
Ai zheng = Aizheng = Chinese journal of cancer, 28(12), 1277-1282 (2009-12-05)
Telomerase transcriptional elements-interacting factor (TEIF) gene found recently by our research group is a transcription factor of a kind of human telomerase reverse transcriptase (hTERT) gene, and expresses in many kinds of tumor tissues. This study was to evaluate the
Sebastien Gingras et al.
PloS one, 12(6), e0178680-e0178680 (2017-06-02)
A recent study identified SCYL1 as one of the components of the oncogenic STP axis, which promotes triple-negative breast cancer by regulating degradation of the REST tumor suppressor. Contrary to the findings of that study, herein we show by using
Genki Amano et al.
Molecular biology of the cell, 31(18), 1963-1973 (2020-06-26)
Arginine methylation is a common posttranslational modification that modulates protein function. SCY1-like pseudokinase 1 (SCYL1) is crucial for neuronal functions and interacts with γ2-COP to form coat protein complex I (COPI) vesicles that regulate Golgi morphology. However, the molecular mechanism