Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA014899
Sigma-Aldrich
Anti-ASGR2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ASGP-R 2, Anti-ASGPR 2, Anti-Asialoglycoprotein receptor 2, Anti-Hepatic lectin H2
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:5000-1:10000
sekwencja immunogenna
QSAQLQAELRSLKEAFSNFSSSTLTEVQAISTHGGSVGDKITSLGAKLEKQQQDLKADHDALLFHLKHFPVDLRFVACQMELLHSNGSQRTCC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASGR2(433)
Opis ogólny
ASGR2 (receptor asialoglikoproteiny 2) jest jedną z dwóch podjednostek hetero-oligomerycznego ASGP-R, który ulega ekspresji specyficznie na hepatocytach. Jest również nazywany H2 i ma wysoką homologię z drugą podjednostką zwaną H1. ASGP-R jest obecny na błonie plazmatycznej hepatocytów, w kierunku strony sinusoidalnej i ulega recyklingowi endocytarnemu. Receptor ten jest białkiem błonowym typu II, a zatem ASGR2 ma swój N-końcowy w kierunku cytoplazmy, jeden region transbłonowy, region łodygi i zależną od Ca2+ CRD (domenę rozpoznawania węglowodanów). Masa cząsteczkowa tej podjednostki wynosi ~ 50 kDa.
Immunogen
Asialoglycoprotein receptor 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ASGR2 (asialoglycoprotein receptor 2) tworzy podjednostkę ASGR, która internalizuje desialilowane glikoproteiny i transportuje je do lizosomów. Jest to również receptor dla wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV), którego przewlekłe zakażenie może wpływać na męski układ rozrodczy. Ponieważ ASGR ulega również ekspresji w ludzkich jądrach, może być odpowiedzialny za infekcję HBV w przedziale luminalnym jądra. Receptor ten jest również zaangażowany w regulację immunologiczną i procesy zapalne w hepatocytach oraz promuje toksyczność komórek wątroby. Alternatywnie splicowana forma podjednostki ASGR2, zwana sH2a, znajduje się w surowicy zdrowych osób. Poziom tej formy w surowicy zmienia się w przypadku zwłóknienia wątroby i określa stan funkcji hepatocytów. Dlatego ma potencjał jako nieinwazyjny marker funkcji wątroby i zwłóknienia.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72295
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pingnan Sun et al.
Cell and tissue research, 352(3), 761-768 (2013-04-23)
During acute or chronic hepatitis B virus (HBV) infection, the virus can invade the male reproductive system, pass through the blood-testis barrier and integrate into the germ line, resulting in abnormal spermatozoa. However, the pathway remains unclear. The asialoglycoprotein receptor
Jasper H N Yik et al.
The Journal of biological chemistry, 277(25), 23076-23083 (2002-04-12)
The hepatic asialoglycoprotein receptor (ASGP-R) is an endocytic receptor that mediates the internalization of desialylated glycoproteins and their delivery to lysosomes. The human ASGP-R is a hetero-oligomeric complex composed of H1 and H2 subunits. There are three naturally occurring H2
Amit Saxena et al.
The Journal of biological chemistry, 277(38), 35297-35304 (2002-06-29)
The functional human hepatic asialoglycoprotein receptor (ASGP-R) is a hetero-oligomer composed of two subunits, designated H1 and H2, which are highly homologous. Despite their extensive homology, the major H1 subunit is stably expressed by itself, whereas in the absence of
Elena Veselkin et al.
PloS one, 6(11), e27210-e27210 (2011-11-19)
The human asialoglycoprotein receptor is a membrane heterooligomer expressed exclusively in hepatocytes. A soluble secreted form, sH2a, arises, not by shedding at the cell surface, but by intracellular cleavage of its membrane-bound precursor, which is encoded by an alternatively spliced
Clifford S Guy et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 54(3), 1043-1050 (2011-06-10)
It has been recently identified that hepatocytes can act as cytotoxic effectors and can kill contacted cells by way of CD95 ligand-CD95 and perforin-dependent pathways. However, it remained unknown whether hepatocyte-mediated cell killing is indiscriminant or is directed toward targets