Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA014623
Sigma-Aldrich
Anti-GRIK2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-EAA4, Anti-Excitatory amino acid receptor 4, Anti-GluR-6, Anti-GluR6, Anti-Glutamate receptor 6, Anti-Glutamate receptor, ionotropic kainate 2 precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
ITFNKTNGLRTDFDLDVISLKEEGLEKIGTWDPASGLNMTESQKGKPANITDSLSNRSLIVTTILEEPYVLFKKSDKPLYGNDRFEGYCIDLL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRIK2(2898)
Opis ogólny
GRIK2 (receptor glutaminianowy, jonotropowy, kainianowy 2) jest receptorem typu kainianowego, należącym do rodziny receptorów kanałów jonowych glutaminianu. Podtyp receptora kainianowego zawiera pięć podjednostek członkowskich o nazwach od GLUK1 do GLUK5. GRIK2 jest również nazywany GluK2 lub GluR6. Białko to ma trzy różne izoformy, różniące się C-końcami. Najdłuższa izoforma zwana GluK2a składa się z 908 aminokwasów. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 6, rozciąga się na około 670 kb i ma 17 eksonów. Odpowiedni mRNA ulega ekspresji w zakręcie zębatym, cornu ammonis 3 (CA3) w neuronach piramidowych, warstwie komórkowej ziarnistości móżdżku i obszarach neokortykalnych mózgu.
Immunogen
Glutamate receptor, ionotropic kainate 2 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
GRIK2 (glutamate receptor, ionotropic, kainate 2) jest receptorem, który reguluje neurotransmisję poprzez pobudzające neuroprzekaźniki w mózgu. Mutacja M867I, która powoduje zamianę metioniny na izoleucynę w pozycji 867, jest związana z autyzmem. Badania pokazują, że polimorfizmy w tym genie są powiązane z różnymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak schizofrenia, choroba Huntingtona o wczesnym początku i autosomalne recesywne upośledzenie umysłowe. Warianty tego genu są również przyczyną zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OCD). Reszta tyrozynowa GRIK2 jest fosforylowana przez Src po niedokrwieniu mózgu. Fosforylacja ta powoduje wzrost napływu Ca2+ i prądów komórkowych. Aktywuje również sygnalizację proapoptotyczną, a zatem może odgrywać rolę w patologii udaru niedokrwiennego. Haplotyp ACAG w genie GRIK2 jest powiązany z lękiem somatycznym.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72943
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qiu-Ju Zhu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(38), 13990-13995 (2014-09-10)
Although kainate receptors play important roles in ischemic stroke, the molecular mechanisms underlying postischemic regulation of kainate receptors remain unclear. In this study we demonstrate that Src family kinases contribute to the potentiation of kainate receptor function. Brain ischemia and
Aline S Sampaio et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 17(3), 141-147 (2010-04-08)
Several studies support a genetic influence on obsessive-compulsive disorder (OCD) etiology. The role of glutamate as an important neurotransmitter affecting OCD pathophysiology has been supported by neuroimaging, animal model, medication, and initial candidate gene studies. Genes involved in glutamatergic pathways
Woojae Myung et al.
Psychiatry research, 198(3), 400-406 (2012-03-21)
The heritability of some individual depressive symptoms has been well established. However, the causal genes related to individual depressive symptoms and genetic effects on the courses of individual depressive symptoms are still unclear. We examined these issues in 241 Korean
Ji-Hyun Lee et al.
Biochemical and biophysical research communications, 424(3), 404-408 (2012-07-10)
Huntington's disease is a neurodegenerative disorder caused by an expanded CAG trinucleotide repeat whose length is the major determinant of age at onset but remaining variation appears to be due in part to the effect of genetic modifiers. GRIK2, which
Yan Han et al.
Biochemistry, 49(43), 9207-9216 (2010-09-25)
GluK2 is a kainate receptor subunit that is alternatively spliced at the C-terminus. Previous studies implicated GluK2 in autism. In particular, the methionine-to-isoleucine replacement at amino acid residue 867 (M867I) that can only occur in the longest isoform of the