Merck
HPA014288
Sigma-Aldrich
Anti-ARHGAP24 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FilGAP, Anti-Filamin-A-associated RhoGAP, Anti-RAC1- and CDC42-specific GTPase-activating protein of 72 kDa, Anti-RC-GAP72, Anti-Rho GTPase-activating protein 24, Anti-Rho-type GTPase-activating protein 24, Anti-RhoGAP of 73 kDa, Anti-Sarcoma antigen NY-SAR-88, Anti-p73RhoGAP
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
ILNSDTLGNPTNVRNMSWLPNGYVTLRDNKQKEQAGELGQHNRLSTYDNVHQQFSMMNLDDKQSIDSATWSTSSCEISLPENSNSCRSSTTTCPEQDFFGGNFEDPVLDGPPQDDLSHPRDYESKSD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen ARHGAP24 (Rho GTPase activating protein 24) koduje członka rodziny białek RhoGAP, które charakteryzują się obecnością domeny homologii Pleckstrina (PH) i C-końcowej domeny coiled-coil.
Immunogen
Rho GTPase-activating protein 24 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko aktywujące GTPazę Rho 24 kodowane przez gen ARHGAP24 funkcjonuje jako regulator angiogenezy. Posiada ono aktywność GTPazy Rho i odgrywa kluczową rolę w funkcjach komórek śródbłonka, takich jak migracja, proliferacja i tworzenie naczyń włosowatych. To specyficzne dla komórek naczyniowych białko aktywujące GTPazę jest regulowane w górę w środowisku angiogennym i może służyć jako potencjalny cel leków na angiogenezę. Region C-końcowy oddziałuje z włóknami naprężeniowymi aktyny, ogniskowymi adhezjami i połączeniami adhezyjnymi komórka-komórka oraz reguluje morfologię komórek i organizację cytoszkieletu. Wiąże również filaminę A i kontroluje przebudowę aktyny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71496
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yasutaka Ohta et al.
Nature cell biology, 8(8), 803-814 (2006-07-25)
FilGAP is a newly recognized filamin A (FLNa)-binding RhoGTPase-activating protein. The GTPase-activating protein (GAP) activity of FilGAP is specific for Rac and FLNa binding targets FilGAP to sites of membrane protrusion, where it antagonizes Rac in vivo. Dominant-negative FilGAP constructs
Irena Lavelin et al.
The Journal of biological chemistry, 280(8), 7178-7185 (2004-12-22)
In the present study we characterize a novel RhoGAP protein (RC-GAP72) that interacts with actin stress fibers, focal adhesions, and cell-cell adherens junctions via its 185-amino acid C-terminal region. Overexpression of RC-GAP72 in fibroblasts induces cell rounding with partial or
Masuko Katoh et al.
International journal of molecular medicine, 14(2), 333-338 (2004-07-16)
RhoGAP family proteins, encoded by ARHGAP family genes, are negative regulators of Rho family GTPases, which are implicated in actin remodeling, cell polarity control, and cell migration. Based on the homology with ARHGAP22, we identified and characterized two novel ARHGAP
Zhi-Jian Su et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(33), 12212-12217 (2004-08-11)
Angiogenesis is a major therapeutic target. Ideal drug targets are genes expressed only in endothelial cells (ECs) or only during the angiogenic process. Here, we describe a gene, p73RhoGAP (p73), that has both of these properties. By using a PCR-based