Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA013407
Sigma-Aldrich
Anti-FAM19A1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Chemokine-like protein TAFA-1, Anti-Protein FAM19A1 precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
VKCSCLPGKVAGTTRNRPSCVDASIVIGKWWCEMEPCLEGEECKTLPDNSGWMCATGNKIKTTR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Protein FAM19A1 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-FAM19A1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen FAM19A1 (rodzina o podobieństwie sekwencji 19) koduje członka rodziny TAFA, która zawiera pięć wysoce homologicznych genów. Kodowane białko ulega ekspresji w komórkach podobnych do astrocytów zarówno w istocie białej, jak i szarej. Członkowie tej rodziny mają konserwowane reszty cysteinowe w ustalonych pozycjach. Są one daleko spokrewnione z chemokiną MIP-1α i mogą odgrywać rolę chemokin specyficznych dla mózgu lub neurokin regulujących komórki odpornościowe i nerwowe.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72330
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evelina Sjöstedt et al.
PloS one, 10(6), e0130028-e0130028 (2015-06-16)
The mammalian brain is a complex organ composed of many specialized cells, harboring sets of both common, widely distributed, as well as specialized and discretely localized proteins. Here we focus on the human brain, utilizing transcriptomics and public available Human
Y Tom Tang et al.
Genomics, 83(4), 727-734 (2004-03-19)
We have discovered a family of small secreted proteins in Homo sapiens and Mus musculus using a novel database searching strategy. The family is composed of five highly homologous genes referred to as TAFA-1 to -5. The TAFA genes encode
Dmitry Usoskin et al.
Nature neuroscience, 18(1), 145-153 (2014-11-25)
The primary sensory system requires the integrated function of multiple cell types, although its full complexity remains unclear. We used comprehensive transcriptome analysis of 622 single mouse neurons to classify them in an unbiased manner, independent of any a priori