Kluczowe dokumenty
HPA012948
Sigma-Aldrich
Anti-TNFSF15 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-TNF ligand-related molecule 1, Anti-Tumor necrosis factor ligand superfamily member 15, Anti-Vascular endothelial cell growth inhibitor
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
FRGMTSECSEIRQAGRPNKPDSITVVITKVTDSYPEPTQLLMGTKSVCEVGSNWFQPIYLGAMFSLQEGDKLMVNVSDISLVDYTKEDKTFFGAFLL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFSF15(9966)
Opis ogólny
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 15 (TNFSF15) jest 174 aminokwasowym białkiem transbłonowym typu II. Masa cząsteczkowa białka wynosi 13 kDa i należy ono do rodziny czynników martwicy nowotworów (TNF). TNFSF15 ma terminal karboksylowy, który jest obecny na zewnątrz powierzchni komórki, domenę transbłonową i krótki ogon cytoplazmatyczny. Kodujący go gen znajduje się na chromosomie 9q32.
Immunogen
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 15 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TNFSF15 (Tumor necrosis factor ligand superfamily member 15) działa jako inhibitor angiogenezy poprzez hamowanie proliferacji komórek śródbłonka. TNFSF15 aktywuje czynnik transkrypcyjny κB (czynnik jądrowy κβ). Indukuje degradację podjednostki hamującej IκΒα i pomaga w translokacji jądrowej podjednostki p65 NF-κβ. TNFSF15 aktywuje również N-końcową kinazę c-Jun i hamuje wzrost różnych ludzkich komórek nowotworowych. Polimorfizmy pojedynczego nukleotydu w TNFSF15 są związane z chirurgicznym zapaleniem uchyłków i podatnością na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71528
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jixiang Zhang et al.
Autoimmunity, 47(8), 512-518 (2014-07-17)
Several polymorphisms have been identified in TNFSF15, while their roles in the incidence of ulcerative colitis (UC) and Crohn's disease (CD) are conflicting. This meta-analysis was aimed to clarify the impact of these polymorphisms on UC and CD risk. Databases
V Haridas et al.
Oncogene, 18(47), 6496-6504 (1999-12-22)
Recently a new member of the human tumor necrosis factor (TNF) family named as VEGI was reported. However, very little is known about the biological activities displayed by this cytokine. In this report, we show that in myeloid cells VEGI
Y Zhai et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 13(1), 181-189 (1999-01-05)
A novel member of the tumor necrosis factor (TNF) family has been identified from the human umbilical vein endothelial cell cDNA library, named vascular endothelial growth inhibitor (VEGI). The VEGI gene was mapped to human chromosome 9q32. The cDNA for
Tara M Connelly et al.
Annals of surgery, 259(6), 1132-1137 (2014-05-13)
To determine if single nuclear polymorphisms (SNPs) in the TFNSF15 gene play a role in patients requiring surgery for diverticulitis. A role for a genetic predisposition in diverticulitis is suggested by its association with hereditary connective tissue disorders, youthful onset