Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA011154
Sigma-Aldrich
Anti-GCNT3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Glucosaminyl(N-acetyl) transferase 3, mucin type antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
RLKCDSDHLGLESRESQSQYCRNILYNFLKLPAKRSINCSGVTRGDQEAVLQAILNNLEVKKKREPFTDTHYLSLTRDCEHFKAERKFIQFPLSKEEVEFPIAYSMVIHEKIENFER
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GCNT3(9245)
Opis ogólny
GCNT3 (glukozaminyl (N-acetylo) transferaza 3, typ mucyny) jest członkiem typu mucyny rodziny rdzeniowej 2 β-1,6-N-acetyloglukozaminylotransferazy (C2GnT), która ma trzech członków. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 15q21.3, zajmuje około 8,26 kb i ma dwa introny i trzy eksony. Ulega ekspresji głównie w tkankach wydzielających śluz, takich jak jelito cienkie i grube, tchawica i żołądek, a także tarczyca. Ulega również ekspresji w trzustce, nerkach i okrężnicy. Jest to białko transmembranowe typu II.
Immunogen
Glucosaminyl(N-acetyl) transferase 3, mucin type recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-GCNT3 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
GCNT3 (glukozaminyl (N-acetylo) transferaza 3, typ mucyny) jest odpowiedzialna za produkcję trzech gałęzi β6GlcNAc na wydzielanych mucynach. Nie tylko katalizuje syntezę gałęzi rdzenia 2, ale także katalizuje syntezę gałęzi rdzenia 4 i 1. Jego ekspresja jest tłumiona przez naskórkowy czynnik wzrostu i wzmacniana przez kwas all-trans retinowy i cytokiny T helper 2 (Th2), takie jak IL-13. Te elementy cis-regulacyjne mają zatem potencjał jako cele terapeutyczne w zaburzeniach z nadmiernym wydzielaniem śluzu. GCNT3 jest odpowiedzialny za modyfikację O-glikanów i sygnalizację integryn, które z kolei wpływają na adhezję i migrację komórek oraz nowotworzenie. Gen ten ulega niedostatecznej ekspresji u większości pacjentów z rakiem jelita grubego. Ma on potencjał do określenia ryzyka nawrotu u pacjentów z wczesnym stadium raka jelita grubego, a także może pomóc w określeniu odpowiedzi na chemioterapię.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72004
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shuhua Tan et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 36(6), 737-745 (2007-02-17)
Mucin glycan is the primary determinant of mucin functions. These functions are expanded by three branch structures, including core 2, core 4, and blood group I, which are synthesized by core 2 beta1,6 N-acetylglucosaminyltransferase-M (C2GnT-M). Alteration of C2GnT-M gene expression
T Schwientek et al.
The Journal of biological chemistry, 274(8), 4504-4512 (1999-02-13)
A novel human UDP-GlcNAc:Gal/GlcNAcbeta1-3GalNAcalpha beta1, 6GlcNAc-transferase, designated C2/4GnT, was identified by BLAST analysis of expressed sequence tags. The sequence of C2/4GnT encoded a putative type II transmembrane protein with significant sequence similarity to human C2GnT and IGnT. Expression of the
Sjoerd van der Post et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 13(9), 2277-2287 (2014-06-04)
The colonic epithelium is a highly dynamic system important for the regulation of ion and water homeostasis via absorption and secretion and for the maintenance of a protective barrier between the outer milieu and the inside of the body. These
J C Yeh et al.
The Journal of biological chemistry, 274(5), 3215-3221 (1999-01-23)
Mucin-type O-glycans are classified according to their core structures. Among them, cores 2 and 4 are important for having N-acetyllactosamine side chains, which can be further modified to express various functional oligosaccharides. Previously, we discovered by cloning cDNAs that the
M-C Huang et al.
Oncogene, 25(23), 3267-3276 (2006-01-19)
Changes in carbohydrates on the cell surface are associated with tumor malignancy. The mucin-type core 2 beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase (C2GnT-M) is highly expressed in the gastrointestinal tract and catalyses the formation of core 2, core 4, and blood group I branches on