Merck
DWK885300-0001
KIMBLE® Dounce tissue grinder set
capacity (1 mL)
Synonim(y):
Młynek do tkanek
Wybierz wielkość
1 EA
1010,00 zł
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1010,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41101703
NACRES:
NB.74
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 885300-0001
pojemność
(1 mL)
Opis ogólny
Rozdrabniacze tkankowe Dounce All-Glass przeznaczone do pracy z komórkami, w których jądro pozostaje nienaruszone po homogenizacji
  • Całkowicie szklane
  • Dwa tłuczki są dostarczane z każdym kompletnym urządzeniem
  • Tłuczek o dużym prześwicie służy do wstępnego rozdrabniania próbki
  • Tłuczek o małym prześwicie służy do formowania końcowego homogenatu.
  • Komponenty zamienne są dostępne i w pełni wymienne
  • Wykonane z 33-warstwowego szkła borokrzemowego o niskiej ekstrakcji, zgodnego z wymogami USP Typ 1 i ASTM E438, Typ 1, Klasa A
Cechy i korzyści
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3
  • Zaprojektowany głównie do pracy z komórkami, w których jądro pozostaje nienaruszone po homogenizacji.
  • Całkowicie szklana konstrukcja
  • Dwa tłuczki są dostarczane z każdym kompletnym urządzeniem
  • Tłuczek o dużym prześwicie służy do wstępnego rozdrabniania próbki
  • Tłuczek o małym prześwicie służy do formowania końcowego homogenatu.
  • Komponenty zamienne są dostępne i całkowicie wymienne
Inne uwagi
Zdjęcie produktu jest podobne, ale może przedstawiać inną objętość niż reklamowana.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)