Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA011055
Sigma-Aldrich
Anti-SNN antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AG8_1, Anti-Stannin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
EDEESIVGDGETKEPFLLVQYSAKGPCVERKAKLMTPNGPEV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNN(8303)
Opis ogólny
SNN (stannin) jest mitochondrialnym białkiem błonowym, które ma błonowy region helikalny, region łącznikowy zawierający konserwatywny motyw wiążący metal CXC, domenę wiążącą 14-3-3ζ i cytozolowy region helikalny. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 16p13 i ma otwartą ramkę odczytu 264bp. MRNA SNN jest obecne w hipokampie, korze nowej, móżdżku, prążkowiu, śródmózgowiu, płucach, śledzionie i nerkach, a nieobecne w sercu, wątrobie, mięśniach szkieletowych i jądrach. Białko to składa się z 88 aminokwasów i ma masę cząsteczkową 10 kDa.
Immunogen
Stannin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SNN (stannin) bierze udział w toksyczności związków cynoorganicznych w komórkach, takich jak trimetylocyna (TMT), chociaż sama nie wystarcza do pośredniczenia w toksyczności. Białko to jest również odpowiedzialne za śmierć komórek neuronalnych, w której pośredniczy toksyczność TMT.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72342
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N S Dejneka et al.
Mammalian genome : official journal of the International Mammalian Genome Society, 9(7), 556-564 (1998-07-10)
Stannin is a protein that has been localized to trimethyltin-sensitive cell populations, and evidence suggests it plays a role in the toxic effects of organotins. In this study, we have isolated a mouse stannin genomic clone and have characterized the
N S Dejneka et al.
Neurochemistry international, 31(6), 801-815 (1997-12-31)
The cDNA encoding the protein stannin was isolated previously via subtractive hybridization, using differential expression after trimethyltin (TMT) intoxication, as a basis for isolating mRNA which may be expressed in TMT-sensitive cells. Initial characterization revealed a novel gene product which
S M Toggas et al.
Molecular pharmacology, 42(1), 44-56 (1992-07-01)
The molecular basis of selective vulnerability of specific neuronal populations to neurotoxicants remains a key focus in neurotoxicology. Trimethyltin (TMT) selectively damages neurons in rodent and human central nervous system after a single exposure. By coupling subtractive hybridization with molecular
Bethany A Buck-Koehntop et al.
Journal of molecular biology, 354(3), 652-665 (2005-10-26)
Organotin compounds or alkyltins are ubiquitous environmental toxins that have been implicated in cellular death. Unlike other xenobiotic compounds, such as organomercurials and organoleads, alkyltins activate apoptotic cascades at low concentrations. Trimethyltin (TMT) chloride is amongst the most toxic organotin