Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 each |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116129
Storage temp.:
2-8°C
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 61 829 01 00.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócagency
according to ISO 10705-2 and 10705-3
shelf life
12 mo.
packaging
pack of 100 tests
suitability
suitable for filter test (Somatic coliphages and F-specific RNA bacteriophages)
application(s)
water monitoring
storage temp.
2-8°C
General description
Zestaw VIRAPREP jest przeznaczony do badania przesiewowego 100 próbek testowych metodą filtracji o objętości próbki w zakresie 10-100 ml. Zestaw jest przeznaczony do badań przesiewowych somatycznych kolifagów (model PhiX174) i bakteriofagów RNA specyficznych dla F (model MS2).
Granica wykrywalności wynosząca 1 PFU/100 ml jest zgodna z wymogami UE.
Granica wykrywalności wynosząca 1 PFU/100 ml jest zgodna z wymogami UE.
Application
Zestaw VIRAPREP służy do zagęszczania i elucji somatycznych kolifagów i bakteriofagów RNA specyficznych dla F z próbek wody pitnej i oczyszczonych ścieków.
Features and Benefits
- Membrane Filtration Method: Uses 0.22 µm membranes for efficient isolation of coliphages.
- Binding and Elution Buffers: Optimized for maximum retention and recovery of coliphages.
- Comprehensive Kit: Includes all components for microbial testing and water monitoring.
- ISO-Compliant: Meets the requirements of EN ISO 10705-1, 10705-2, and 10705-3 standards for coliphage detection.
Packaging
Kit Components
- 100 membranes, 0.22μm, 47mm
- 2 bottles of Binding Buffer (400ml)
- 2 bottles of Elution Buffer (500ml)
- 100 sterile tubes
- Operating mode
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?