Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA010506
Sigma-Aldrich
Anti-UPK3B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-UPIIIb antibody produced in rabbit, Anti-Uroplakin IIIb antibody produced in rabbit, Anti-Uroplakin-3B precursor antibody produced in rabbit, Anti-p35 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
ELVPYTPQITAWDLEGKVTATTFSLEQPRCVFDGLASASDTVWLVVA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
UPK3B (uroplakina 3B) jest jedną z uroplakin, które tworzą dwuwymiarowe kryształy w płytkach urotelialnych. Jest to glikoproteina o masie 35 kDa o wysokiej homologii z UPKIII. Jest to białko transmembranowe typu I, które składa się z zewnątrzkomórkowego regionu błony wewnętrznej o długości 19 aminokwasów. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 7q11.23.
Immunogen
Uroplakin-3B precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
UPK3B (uroplakina 3B) jest związana z różnicowaniem urotelialnym, a jej interakcja z UPKIb w retikulum endoplazmatycznym (ER) jest niezbędna do wczesnego montażu płytki urotelialnej. Białko to jest inaktywowane lub ulega niedostatecznej ekspresji w liniach międzybłoniaka i funkcjonuje jako marker pierwotnych komórek międzybłonka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71957
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fang-Ming Deng et al.
The Journal of cell biology, 159(4), 685-694 (2002-11-26)
Urothelial plaques consist of four major uroplakins (Ia, Ib, II, and III) that form two-dimensional crystals covering the apical surface of urothelium, and provide unique opportunities for studying membrane protein assembly. Here, we describe a novel 35-kD urothelial plaque-associated glycoprotein
Mutsumi Kanamori-Katayama et al.
PloS one, 6(10), e25391-e25391 (2011-10-11)
Mesothelioma is a highly malignant tumor that is primarily caused by occupational or environmental exposure to asbestos fibers. Despite worldwide restrictions on asbestos usage, further cases are expected as diagnosis is typically 20-40 years after exposure. Once diagnosed there is