Kluczowe dokumenty
SAB1408030
Sigma-Aldrich
Anti-UPK3B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ32198, MGC10902, P35, UPIIIb
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~33.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UPK3B(80761)
Opis ogólny
UPK3B jest niewielkim składnikiem wierzchołkowych płytek urotelium ssaków, który wiąże się i dimeryzuje z uroplakiną-1b (UPK1B; MIM 602380), jednym z głównych konserwowanych białek błonowych urotelium. Innymi głównymi konserwowanymi integralnymi białkami błonowymi płytek urotelialnych są UPK1A (MIM 611557), UPK2 (MIM 611558) i UPK3A (MIM 611559) (Deng i in., 2002 [PubMed 12446744]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
UPK3B (NP_085047, 1 a.a. ~ 320 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGLPWGQPHLGLQMLLLALNCLRPSLSLGEWGSWMDASSQTQGAGGPAGVIGPWAPAPLRLGEAAPGTPTPVSVAHLLSPVATELVPYTPQITAWDLEGKVTATTFSLEQPRCVFDGLASASDTVWLVVAFSNASRGFQNPETLADIPASPQLLTDGHYMTLPLSPDQLPCGDPMAGSGGAPVLRVGHDHGCHQQPFCNAPLPGPGPYREDPRIHRHLARAAKWQHDRHYLHPLFSGRPPTLGLLGSLYHALLQPVVAGGGPGAAADRLLHGQALHDPPHPTQRGRHTAGGLQAWPGPPPQPQPLAWPLCMGLGEMGRRE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)