Merck
HPA010023
Sigma-Aldrich
Anti-HSPA4 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HSP70RY, Anti-Heat shock 70 kDa protein 4, Anti-Heat shock 70-related protein APG-2
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
FEELGKQIQQYMKIISSFKNKEDQYDHLDAADMTKVEKSTNEAMEWMNNKLNLQNKQSLTMDPVVKSKEIEAKIKELTSTCSPIISKPKPKVEPPKEEQKNAEQNGPVDG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPA4(3308)
Opis ogólny
HSPA4 (członek 4 rodziny białek szoku cieplnego A (Hsp70)) jest białkiem chaperonowym o aktywności podobnej do Hsp110, a zatem jest uważany za członka rodziny białek hsp110. Jest to białko cytoplazmatyczne i składa się z domeny wiążącej nukleotydy (NBD) i domeny wiążącej peptydy (PBD) interweniowanej przez elastyczny region łącznikowy. W tkankach dorosłych myszy mRNA HSPA4 ma szeroki zakres ekspresji z najwyższą ekspresją w śledzionie, jajniku i jądrze.
Immunogen
Heat shock 70 kDa protein 4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-HSPA4 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
HSPA4 (białko szoku cieplnego z rodziny A (Hsp70), członek 4) jest regulowane w górę w raku piersi, jajnika, trzustki i jelita grubego. Odgrywa istotną rolę w migracji, inwazyjności i transformacji komórek nowotworowych. Jest kandydatem na marker nowotworowych komórek macierzystych (CSC) w raku żołądka. Białko to jest indukowane w odpowiedzi na radioaktywny i kwaśny stres pH i jest regulowane w górę w HCC (rak wątrobowokomórkowy). Białko to jest regulowane w górę przez białko NBS1, które jest podwyższone w zespole niestabilności chromosomalnej zwanym zespołem pęknięcia Nijmegen (NBS). Białko to odgrywa kluczową rolę w prawidłowej spermatogenezie. Nadmierna ekspresja HSPA4 jest związana ze złym rokowaniem we wczesnym stadium HCC związanym z HBV (wirusem zapalenia wątroby typu B).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71595
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Torsten Held et al.
Reproduction (Cambridge, England), 142(1), 133-144 (2011-04-14)
Heat-shock protein 110 (HSP110) family members act as nucleotide exchange factors (NEF) of mammalian and yeast HSP70 chaperones during the ATP hydrolysis cycle. In this study, we describe the expression pattern of murine HSPA4, a member of the HSP110 family
Zongguo Yang et al.
International journal of medical sciences, 12(3), 256-263 (2015-03-24)
Heat shock proteins (HSPs) are overexpressed in human hepatocellular carcinoma (HCC) tissue and correlate with aggressiveness and prognosis of HCC. Using the GSE14520 microarray expression profile from Gene Expression Omnibus, we compared HSP gene expression between tumour and non-tumour tissues
Florian Bourdeaux et al.
Scientific reports, 10(1), 13297-13297 (2020-08-09)
In bioengineering, scaffold proteins have been increasingly used to recruit molecules to parts of a cell, or to enhance the efficacy of biosynthetic or signalling pathways. For example, scaffolds can be used to make weak or non-immunogenic small molecules immunogenic
Chung-Yin Wu et al.
Journal of biomedical science, 18, 1-1 (2011-01-07)
Nijmegen breakage syndrome (NBS) is a chromosomal-instability syndrome associated with cancer predisposition, radiosensitivity, microcephaly, and growth retardation. The NBS gene product, NBS1 (p95) or nibrin, is a part of the MRN complex, a central player associated with double-strand break (DSB)
Tamami Morisaki et al.
PloS one, 9(11), e110736-e110736 (2014-11-08)
Cancer stem cells (CSCs) are responsible for cancer progression, metastasis, and recurrence. To date, the specific markers of CSCs remain undiscovered. The aim of this study was to identify novel biomarkers of gastric CSCs for clinical diagnosis using proteomics technology.