Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA009985
Sigma-Aldrich
Anti-PIK3CA antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PI3-kinase p110 subunit α antibody produced in rabbit, Anti-PI3K antibody produced in rabbit, Anti-Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit α-isoform antibody produced in rabbit, Anti-PtdIns-3-kinase p110 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 1-4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
EDLLNPIGVTGSNPNKETPCLELEFDWFSSVVKFPDMSVIEEHANWSVSREAGFSYSHAGLSNRLARDNELRENDKEQLKAISTRDPLSEITEQEKDFLWSHRHYCVTIPEILPKLLLSVK
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIK3CA(5290)
Opis ogólny
PIK3CA (podjednostka katalityczna α kinazy fosfatydyloinozytolo-4,5-bisfosforanu 3) jest jedną z czterech podjednostek domeny katalitycznej białka PI3K o masie 110 kDa, która zawiera region regulatorowy o masie 85 kDa. Białka PI3K tworzą rodzinę kinaz lipidowych. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 3q.
Immunogen
Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit α-isoform recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-PIK3CA antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
PIK3CA (podjednostka katalityczna α kinazy fosfatydyloinozytolo-4,5-bisfosforanowej) jest jedną z czterech podjednostek katalitycznych białka PI3K, które odgrywa istotną rolę w zewnątrzkomórkowej sygnalizacji wzrostu. Fosforyluje i aktywuje białko kinazy białkowej B (PKB). Białko to ma szeroki zakres funkcji fizjologicznych i odgrywa kluczową rolę w wielu typach nowotworów. Gen PIK3CA jest zmutowany lub amplifikowany w nowotworach mózgu, piersi, żołądka, wątroby, jajnika i okrężnicy. Mutacja w tym genie prowadzi do zwiększonej aktywności PI3K i jest kandydatem na transformujący onkogen. Ulega nadekspresji w inwazyjnym raku piersi i jest markerem złego rokowania. Gen ten ulega amplifikacji w zmianach dysplastycznych o wysokim stopniu złośliwości z próbek biopsji oskrzeli uzyskanych z przedinwazyjnego płaskonabłonkowego raka płuc. Częstość mutacji w genie PIK3CA jest wyższa w guzach bez przerzutów do węzłów chłonnych niż w raku żołądka. W związku z tym ocena mutacji w tym genie może być niezbędna do określenia leczenia cetuksymabem u pacjentów z rakiem żołądka.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86825.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Si-Hyong Jang et al.
Journal of gastric cancer, 16(2), 85-92 (2016-07-20)
PIK3CA is often mutated in a variety of malignancies, including colon, gastric, ovary, breast, and brain tumors. We investigated PIK3CA expression in gastric cancer and explored the relationships between the PIK3CA expression level and clinicopathological features as well as survival
Frank McCaughan et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 182(1), 83-91 (2010-03-20)
Amplification of distal 3q is the most common genomic aberration in squamous lung cancer (SQC). SQC develops in a multistage progression from normal bronchial epithelium through dysplasia to invasive disease. Identifying the key driver events in the early pathogenesis of
Mohammed A Aleskandarany et al.
Breast cancer research and treatment, 122(1), 45-53 (2009-08-25)
The implications of Phosphatidylinositol 3-kinase (PIK3CA) mutations and its aberrant protein expression in breast cancer (BC) different molecular subtypes and patients' outcome remain controversial. The aims of this study were to assess the prevalence and clinical significance of PIK3CA protein
Piotr Laudański et al.
Folia histochemica et cytobiologica, 49(2), 317-324 (2011-07-12)
The aim of this study was to selectively profile the activation status of mammalian target of rapamycin (mTOR)-associated oncogenes and tumor suppressor genes (TSGs) in ovarian cancer specimens, healthy ovaries and benign ovarian tumors, including endometrial cysts. We used a
Maider Ibarrola-Villava et al.
Oncotarget, 6(29), 26935-26945 (2015-09-04)
Genetic and epigenetic alterations play an important role in gastric cancer (GC) pathogenesis. Aberrations of the phosphatidylinositol-3-kinase signaling pathway are well described. However, emerging genes have been described such as, the chromatin remodeling gene ARID1A. Our aim was to determine