Merck
HPA009672
Sigma-Aldrich
Anti-SLC9A3R1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-EBP50, Anti-Ezrin-radixin-moesin-binding phosphoprotein 50, Anti-NHERF-1, Anti-Na(+)/H(+) exchange regulatory cofactor NHE-RF, Anti-Regulatory cofactor of Na(+)/H(+) exchanger, Anti-Sodium-hydrogen exchanger regulatory factor 1, Anti-Solute carrier family 9 isoform A3 regulatory
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
GENVEKETHQQVVSRIRAALNAVRLLVVDPETDEQLQKLGVQVREELLRAQEAPGQAEPPAAAEVQGAGNENEPREADKSHPEQRELRPRLCTMKKGPSGYGFNLHSD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC9A3R1(9368)
Opis ogólny
SLC9A3R1 (solute carrier 9A3 receptor 1), powszechnie znany jako Na+/H+ exchanger regulatory factor 1 (NHERF1), jest fosfoproteiną 50 wiążącą ezrin-radixin-moesin (ERM). Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 17q25.1 i koduje białko rusztowania. Białko to składa się z dwóch tandemowych domen PDZ i C-końcowego regionu wiążącego ezrynę.
Immunogen
Ezrin-radixin-moesin-binding phosphoprotein 50 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko SLC9A3R1 (solute carrier 9A3 receptor 1) odgrywa istotną rolę w wiązaniu integralnych białek błonowych z cytoszkieletem. Dlatego uważa się, że jest kluczowym graczem w sygnalizacji komórkowej związanej z dynamiką cytoszkieletu. Jego ekspresja jest powiązana z wieloma typami nowotworów i ich agresywnością. W raku piersi utrata ekspresji jądrowej jest związana ze zmniejszoną przeżywalnością. Badania przeprowadzone na komórkach nabłonkowych gruczolakoraka jelita grubego HT-29 wykazały, że białko to odgrywa istotną rolę w proliferacji komórkowej poprzez szlaki sygnałowe za pośrednictwem Gq. Kontroluje również sygnalizację EGF (naskórkowego czynnika wzrostu) i neurotensyny w linii komórkowej HT-29. Odgrywa istotną rolę w biogenezie mikrokosmków, gdzie ma kluczowe znaczenie dla zatrzymywania określonych białek w mikrokosmkach. Aktywacja przez białko Rac1 powoduje zmiany konformacyjne w białku SLC9A3R1, co prowadzi do zakotwiczenia regulatora przewodnictwa przezbłonowego mukowiscydozy (CFTR) w błonie komórkowej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70135
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cláudia A Loureiro et al.
Science signaling, 8(377), ra48-ra48 (2015-05-21)
The peripheral protein quality control (PPQC) checkpoint removes improperly folded proteins from the plasma membrane through a mechanism involving the E3 ubiquitin ligase CHIP (carboxyl terminus of Hsc70 interacting protein). PPQC limits the efficacy of some cystic fibrosis (CF) drugs
A Paradiso et al.
Cell death & disease, 4, e904-e904 (2013-11-10)
Our purpose was to investigate whether Na(+)/H(+) exchanger regulatory factor 1 (NHERF1) expression could be linked to prognosis in invasive breast carcinomas. NHERF1, an ezrin-radixin-moesin (ERM) binding phosphoprotein 50, is involved in the linkage of integral membrane proteins to the
Wade A Kruger et al.
Biochemical and biophysical research communications, 432(4), 568-573 (2013-03-05)
Neurotensin receptors (NT-R) and the epidermal growth factor receptors (EGF-R) are commonly overexpressed in many epithelial origin tumours. In addition to their role as mitogenic mediators through specific cell signalling, recent studies indicate that the activity/expression of scaffold proteins responsible
Qiqi Wang et al.
Cell death & disease, 9(6), 668-668 (2018-06-06)
Cervical cancer is one of the most lethal types of cancer in female. Aberrant activation of Wnt/β-catenin signaling pathway has been found to be involved in cervical cancer development and progression, whereas the underlying molecular mechanisms remain poorly understood. The
Qiqi Wang et al.
International journal of cancer, 144(7), 1619-1632 (2018-09-20)
HPV16 is the predominant type of HPV causing invasive cervical cancer. However, the underlying molecular mechanism of the unparalleled carcinogenic power of HPV16 compared to other types of high-risk (HR)-HPV including HPV18 remains elusive. The PDZ binding motif (PBM) of