Przejdź do
SRP6396
Fc-gamma RIIB/CD32b
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CD32, CDw32, FCG2, FCGR2B, IGFR2
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
calculated mol wt 20.2 kDa, observed mol wt 23-33 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to different glycosylation. Ala 46 is the predicted N-terminus.)
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 20.2 kDa, observed mol wt 23-33 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to different glycosylation. Ala 46 is the predicted N-terminus.)
packaging
pkg of 10 and 50 μg
impurities
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FCGR2B(2213)
General description
Receptory dla regionu Fc IgG (Fc γ R) są członkami nadrodziny Ig, które działają w aktywacji lub hamowaniu odpowiedzi immunologicznych. Trzy klasy ludzkich Fc γ R: RI (CD64), RII (CD32) i RIII (CD16), które generują wiele izoform, są rozpoznawane. Istnieją trzy geny dla ludzkiego Fcγ RII / CD32 (A, B i C) i jeden dla mysiego Fcγ RII B (CD32B). CD32 jest receptorem o niskim powinowactwie dla IgG. Receptor II-b regionu Fc gamma immunoglobuliny o niskim powinowactwie (FCGR2B) znany również jako CD32b, FCG2, IGFR2. CD32B ulega ekspresji na komórkach B i mieloidalnych komórkach dendrytycznych. Ligacja CD32B na komórkach B obniża produkcję przeciwciał i może, w pewnych okolicznościach, promować apoptozę. Ko-ligacja CD32B na komórkach dendrytycznych hamuje dojrzewanie i blokuje aktywację komórek. CD32B może być również celem terapii przeciwciałami monoklonalnymi w nowotworach złośliwych.
Physical form
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w PBS, pH 7,4. Ogólnie 5-8% mannitolu lub trehalozy dodaje się jako środek ochronny przed liofilizacją.
Preparation Note
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0002212M6SAB4500869SAB2109159
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
description
clone 3E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
biological source
human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
form
lyophilized
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
mol wt
calculated mol wt 20.2 kDa, observed mol wt 23-33 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to different glycosylation. Ala 46 is the predicted N-terminus.)
mol wt
-
mol wt
antigen 34 kDa
mol wt
32 kDa
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)