Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA009025
Sigma-Aldrich
Anti-FAM213A antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti- MGC4248, Anti-C10orf58, Anti-PAMM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
NTDVFLSKPQKAALEYLEDIDLKTLEKEPRTFKAKELWEKNGAVIMAVRRPGCFLCREEAADLSSLKSMLDQLGVPLYAVVKEHIRTEVKDFQPYFKGE
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
FAM213A (rodzina o podobieństwie sekwencji 213, członek A) jest białkiem podobnym do perirdeoksyny, które zawiera motyw CXXC. Po stymulacji przez M-CSF (czynnik stymulujący kolonie makrofagów) i RANKL (aktywator receptora ligandu czynnika jądrowego κ-B), białko to ulega ekspresji przez monocyty szpiku kostnego, stąd nazwa PAMM (peroksiredoksyna (PRX) - podobna do 2 aktywowana w monocytach stymulowanych M-CSF). ulega również ekspresji w mózgu, wątrobie i nerkach.
Immunogen
Uncharacterized protein C10orf58 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-C10orf58 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
FAM213A (rodzina o podobieństwie sekwencji 213, członek A) odgrywa kluczową rolę w różnicowaniu osteoklastów, gdzie jego ekspresja jest zmniejszona przez RANKL (aktywator receptora czynnika jądrowego κ-B), co powoduje wzrost ROS (reaktywnych form tlenu). Jest to zatem białko regulujące redoks i może być również zaangażowane w resorpcję kości, odgrywając w ten sposób rolę w utrzymaniu masy kostnej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71870
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fang Guo et al.
The Biochemical journal, 472(3), 309-318 (2015-10-07)
Macrophages within adipose tissue play a key role in mediating inflammatory responses in adipose tissue that are associated with obesity-related metabolic complications. In an effort to identify novel proteins secreted from adipocytes that may negatively regulate macrophage inflammation, we found
Yan Xu et al.
Antioxidants & redox signaling, 13(1), 27-37 (2009-12-03)
The central role of reactive oxygen species (ROS) in osteoclast differentiation and in bone homeostasis prompted us to characterize the redox regulatory system of osteoclasts. In this report, we describe the expression and functional characterization of PAMM, a CXXC motif-containing
Yan Xu et al.
Redox biology, 6, 446-453 (2015-09-25)
Reactive oxygen species (ROS) play a central role in estrogen deficiency-induced bone loss. We previously identified and characterized a novel member of the Peroxiredoxin (PRX) like 2 family that we called PAMM: Peroxiredoxin Activated in M-CSF stimulated Monocytes, a redox