Merck
HPA008884
Sigma-Aldrich
Anti-NFIA antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
KIAA1439, NFI-L
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human
rozszerzona walidacja
independent
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFIA(4774)
Opis ogólny
Gen czynnika jądrowego I A (NFIA) znajduje się na ludzkim chromosomie 1p31.3. Czynnik transkrypcyjny NFIA jest członkiem rodziny NFI. Białko to wykazuje wysoką ekspresję w brązowych adipocytach.
Immunogen
Czynnik jądrowy 1 typu A rekombinowane białko epitopowe (PrEST)
Sekwencja
VKSPQCSNPGLCVQPHHIGVSVKELDLYLAYFVHAADSSQSESPSQPSDADIKDQPENGHLGFQDSFVTSGVFSVTELVRVSQTPIAAGTGPNFSLSDLESSSYYSMSPGA
Zastosowanie
Przeciwciało anty-NFIA produkowane u królików zostało użyte w:
  • immunohistochemii
  • immunoprecypitacji chromatyny
  • immunocytochemii[1]
  • test ligacji zbliżeniowej[1]
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Gen czynnika jądrowego I A (NFIA) jest zaangażowany w indukcję brązowej adipogenezy. Delecja genu NFIA jest związana z opóźnieniem rozwoju, synostozą metopową i hipoplazją ciała modzelowatego. Defekty w genie NFIA prowadzą również do nieprawidłowości w układzie moczowym.
NFIA (czynnik jądrowy I/A) determinuje los gleju i odgrywa istotną rolę w rozwoju gleju w ośrodkowym układzie nerwowym. Określa tożsamość gleju, utrzymuje progenitory gleju i kontroluje transkrypcję kwaśnego białka fibrylarnego gleju (GFAP), regulując w ten sposób różnicowanie astrocytów. Określa erytroidalny lub granulocytarny los hematopoetycznych komórek progenitorowych i kontroluje ekspresję β-globiny i receptora G-CSF (czynnika stymulującego kolonie granulocytów). W ludzkich zaburzeniach mielinowych zapobiega remielinizacji poprzez regulację różnicowania progenitorów oligodendrocytów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70958
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elise Matuzelski et al.
Developmental biology, 432(2), 286-297 (2017-11-07)
During mouse spinal cord development, ventricular zone progenitor cells transition from producing neurons to producing glia at approximately embryonic day 11.5, a process known as the gliogenic switch. The transcription factors Nuclear Factor I (NFI) A and B initiate this
Nan Liu et al.
Nature genetics, 53(4), 511-520 (2021-03-03)
BCL11A, the major regulator of fetal hemoglobin (HbF, α2γ2) level, represses γ-globin expression through direct promoter binding in adult erythroid cells in a switch to adult hemoglobin (HbA, α2β2). To uncover how BCL11A initiates repression, we used CRISPR-Cas9, dCas9, dCas9-KRAB
Stephen P J Fancy et al.
Annals of neurology, 72(2), 224-233 (2012-07-19)
Chronic demyelination can result in axonopathy and is associated with human neurological conditions such as multiple sclerosis (MS) in adults and cerebral palsy in infants. In these disorders, myelin regeneration is inhibited by impaired differentiation of oligodendrocyte progenitors into myelin-producing
Anupam Rao et al.
European journal of medical genetics, 57(2-3), 65-70 (2014-01-28)
Chromosome 1p31 deletion (OMIM #613735) involving the NFIA gene (OMIM 600727) is characterised by variable defects in the formation of the corpus callosum, craniofacial abnormalities and urinary tract defects. A review of current literature suggests only seven cases have been
Jun Sung Lee et al.
Neuro-oncology, 16(2), 191-203 (2013-12-07)
Background Nuclear factor IA (NFIA), a transcription factor and essential regulator in embryonic glial development, is highly expressed in human glioblastoma (GBM) compared with normal brain, but its contribution to GBM and cancer pathogenesis is unknown. Here we demonstrate a