Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA008441
Sigma-Aldrich
Anti-GRIA2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GLUR2, Anti-GLURB, Anty-GluA2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
NLRKQRIEISRRGNAGDCLANPAVPWGQGVEIERALKQVQVEGLSGNIKFDQNGKRINYTINIMELKTNGPRKIGYWSEVDKMVVTLTELPSGNDTSGLENKTVVVTTILESPYVMMKKNHEMLEGNERYEGYCVDLA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRIA2(2891)
Opis ogólny
Receptor glutaminianu 2 (GLUR2) jest podjednostką receptora α-amino-3-hydroksy-5-metyloizoksazolo-4-propionianu (AMPA), który jest kanałem kationowym bramkowanym ligandem. Kodujący ją gen znajduje się na chromosomie 4q25-34.3.
Immunogen
Glutamate receptor 2 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Receptor glutaminianu 2 (GLUR2) jest receptorem glutaminianu, który działa jako kanał jonowy bramkowany ligandem w ośrodkowym układzie nerwowym. Jest zaangażowany w pobudzającą transmisję synaptyczną. Kiedy L-glutaminian wiąże się z receptorem, indukuje zmianę konformacji w strukturze i prowadzi do otwarcia kanału kationowego. W ten sposób następuje konwersja sygnału chemicznego na impuls elektryczny. Receptor następnie odczula się i przechodzi w przejściowy stan nieaktywny. Widać, że koniec C GLUR2 jest fosforylowany przez kinazę białkową C na reszcie seryny-880, aby zapobiec jego wiązaniu z białkiem oddziałującym z receptorem glutaminianu. GLUR2 oddziałuje również z błonowym białkiem fuzyjnym - białkiem fuzyjnym wrażliwym na N-etylomaleimid (NSF) i bierze udział w sygnalizacji wewnątrzkomórkowej, w której pośredniczy receptor.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, dostępnych za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70143
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Matsuda et al.
Journal of neurochemistry, 73(4), 1765-1768 (1999-09-29)
Phosphorylation of the glutamate receptor is an important mechanism of synaptic plasticity. Here, we show that the C terminus of GluR2 of the alpha-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionate (AMPA) receptor is phosphorylated by protein kinase C and that serine-880 is the major phosphorylation site.
R Jahn
Current biology : CB, 8(23), R856-R858 (1998-11-21)
An unexpected link has been found between two molecules that were thought to perform seemingly unrelated functions. The AMPA-subclass glutamate receptor GluR2 interacts with the membrane-fusion protein NSF in a manner that appears important for receptor-mediated intracellular signalling.
Simon E Ward et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(15), 5801-5812 (2010-07-10)
A series of AMPA receptor positive allosteric modulators has been optimized from poorly penetrant leads to identify molecules with excellent preclinical pharmacokinetics and CNS penetration. These discoveries led to 17i, a potent, efficacious CNS penetrant molecule with an excellent pharmacokinetic
W Sun et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 89(4), 1443-1447 (1992-02-15)
A full-length cDNA clone encoding a glutamate receptor was isolated from a human brain cDNA library, and the gene product was characterized after expression in Xenopus oocytes. Degenerate PCR primers to conserved regions of published rat brain glutamate receptor sequences