Merck
HPA008425
Sigma-Aldrich
Anti-CCT7 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CCT-η antibody produced in rabbit, Anti-HIV-1 Nef-interacting protein antibody produced in rabbit, Anti-T-complex protein 1 subunit eta antibody produced in rabbit, Anti-TCP-1-η antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
ELKAEKDNAEIRVHTVEDYQAIVDAEWNILYDKLEKIHHSGAKVVLSKLPIGDVATQYFADRDMFCAGRVPEEDLKRTMMACGGSIQTSVNALSADVLGRCQVFEETQIGGERYNFFTGCPKAKTCTFILRGGAEQFMEETE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCT7(10574)
Opis ogólny
Chaperonina zawierająca podjednostkę TCP1 7 (η) (CCT7) jest 181-aminokwasowym białkiem (21 kDa) zlokalizowanym w cytoplazmie i jądrze. Składa się z dwóch pierścieni, jeden na drugim, tworząc cylinder. Każdy z pierścieni ma osiem różnych podjednostek o masie 60 kDa - α, β, δ, ε, γ, η, ξ i θ.
Immunogen
T-complex protein 1 subunit eta recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Chaperonina zawierająca podjednostkę TCP1 7 (η) (CCT7) bierze udział w montażu podjednostki rybosomalnej 60S w cytoplazmie. Bierze również udział w przetwarzaniu pre-rRNA i składaniu rybosomów poprzez oddziaływanie z białkiem fuzyjnym zielonej fluorescencji (GFP). Wykazano, że wspomaga składanie białek, takich jak aktyna i tubulina. Tlenek azotu (NO) wywiera swoje działanie biologiczne poprzez aktywację heterodimerycznego enzymu, rozpuszczalnej cyklazy guanylowej (sGC). CCT7 oddziałuje z podjednostką β1 sGC. Hamuje jej aktywność poprzez modyfikację wiązania NO z grupą hemową i powoduje pewne zmiany konformacyjne w enzymie.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86835
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N I Zanchin et al.
Molecular and cellular biology, 17(9), 5001-5015 (1997-09-01)
The Saccharomyces cerevisiae temperature-sensitive (ts) allele nip7-1 exhibits phenotypes associated with defects in the translation apparatus, including hypersensitivity to paromomycin and accumulation of halfmer polysomes. The cloned NIP7+ gene complemented the nip7-1 ts growth defect, the paromomycin hypersensitivity, and the
Khalid A Hanafy et al.
The Journal of biological chemistry, 279(45), 46946-46953 (2004-09-07)
Nitric oxide (NO) transduces most of its biological effects through activation of the heterodimeric enzyme, soluble guanylyl cyclase (sGC). Activation of sGC results in the production of cGMP from GTP. In this paper, we demonstrate a novel protein interaction between
Paula J Hurley et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 22(2), 448-458 (2015-10-09)
Prostate cancers incite tremendous morbidity upon metastatic growth. We previously identified Asporin (ASPN) as a potential mediator of metastatic progression found within the tumor microenvironment. ASPN contains an aspartic acid (D)-repeat domain and germline polymorphisms in D-repeat-length have been associated
Mariana Pavel et al.
Nature communications, 7, 13821-13821 (2016-12-09)
Aberrant protein aggregation is controlled by various chaperones, including CCT (chaperonin containing TCP-1)/TCP-1/TRiC. Mutated CCT4/5 subunits cause sensory neuropathy and CCT5 expression is decreased in Alzheimer's disease. Here, we show that CCT integrity is essential for autophagosome degradation in cells