Przejdź do
ZRT1374
Przeciwciało anty-TIM-3, klon RMT3-23 ZooMAb® Szczurze przeciwciało monoklonalne
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko błonowe komórki T 3, CD366, HAVcr-2, Homologiczny receptor komórkowy 2 wirusa zapalenia wątroby typu A, Immunoglobulina komórek T i białko zawierające domenę mucyny 3, Receptor mucyny immunoglobuliny komórek T 3, TIMD-3
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
955,00 zł
4 x 25 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
RMT3-23, recombinant monoclonal
Application:
FACS, ICC, WB
Citations:
-
955,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
RMT3-23, recombinant monoclonal
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
product line
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 30.93 kDa, observed mol wt ~26 kDa
purified by
using protein G
species reactivity
human, rat
species reactivity (predicted by homology)
mouse
packaging
antibody small pack of 25
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
epitope sequence
Unknown
Protein ID accession no.
UniProt accession no.
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
mouse ... Havcr2(171285)
General description
Homolog receptora komórkowego 2 wirusa zapalenia wątroby typu A (UniProt: Q8VIM0; znany również jako HAVcr-2, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIMD-3, T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, TIM-3, T-cell membrane protein 3, CD366) jest kodowany przez gen Havcr2 (znany również jako Tim3, Timd3) (Gene ID: 171285) u myszy. TIM-3 jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-19), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałego białka zawierającego domenę zewnątrzkomórkową (aa 20-193), domenę transbłonową (aa 194-214) i domenę cytoplazmatyczną (aa 215-281). Jego ekspresję obserwuje się w komórkach T-helper typu 1, ale nie w naiwnych komórkach T. Jednak jego ekspresja jest regulowana w górę, gdy różnicują się one w komórki pomocnicze T typu 1. Ulega również ekspresji w zróżnicowanych cytotoksycznych limfocytach T CD8+ typu 1, makrofagach wysięku otrzewnowego, monocytach i śledzionowych komórkach dendrytycznych. Służy jako receptor dla galektyny-9 (LGALS9), fosfatydyloseryny, HMGB1 i CEACAM1. Proponuje się, że wiązanie LGALS9 jest zaangażowane we wrodzoną odpowiedź immunologiczną na patogeny wewnątrzkomórkowe. Fosforylacja TIM-3 na tyrozynie 256 zwiększa się poprzez wiązanie z LGALS9. Fosforylacja na tyrozynie 256 i 263 również łączy ją ze szlakami sygnalizacyjnymi TCR. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb®, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Sabatos-Peyton, CA., et al. (2018). Oncoimmunology. 7(2); e1385690; Gorman, JV., et al. (2014). J. Immunol. 192(7); 3133-3142; Lee, J., et al. (2011). Mol. Cell Biol. 31(19); 3963-3974; Jayaraman, P., et al. (2010). J. Exp. Med. 207(11)l 2343-2354).
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb® stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało ZooMAb® jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb® są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający pierwszym 191 aminokwasom mysiego TIM-3 sprzężony z częścią Fc mysiej IgG2a.
Application
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki grasicy szczura.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło TIM-3 w lizacie tkanki grasicy szczura.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło TIM-3 w lizacie ludzkiej tkanki grasicy.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło TIM-3 w komórkach L5178Y transfekowanych TIM-3.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 µg z reprezentatywnej partii wykryło TIM-3 w milionie komórek L5178Y transfekowanych TIM-3.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Klon RMT3-23 jest rekombinowanym szczurzym przeciwciałem monoklonalnym ZooMAb®, które specyficznie wykrywa TIM-3.
Physical form
Oczyszczone rekombinowane szczurze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Preparation Note
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Legal Information
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)