Merck
HPA007856
Sigma-Aldrich
Anti-CCAR1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CARP-1 antibody produced in rabbit, Anti-Cell cycle and apoptosis regulatory protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-Cell division cycle and apoptosis regulator protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-Death inducer with SAP domain antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
KDVEENVGLIVYNGAMVDVGSLLQKLEKSEKVRAEVEQKLQLLEEKTDEDEKTILNLENSNKSLSGELREVKKDLSQLQENLKISENMNLQFENQMNKTIRNLSTVMDEIHTVLKKDNVKNED
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCAR1(55749)
Immunogen
Cell division cycle and apoptosis regulator protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Gen CCAR1 (cell division cycle and apoptosis regulator 1) koduje białko koaktywatora, które wiąże się i rekrutuje składniki kompleksów mediatora i koaktywatora p160 przez receptory jądrowe (NR) do genów docelowych. W odpowiedzi na odpowiedni hormon jest rekrutowany do endogennych genów docelowych NR. Bierze udział w regulacji genów zaangażowanych w proliferację komórek. Działa również jako koaktywator p53 i reguluje transkrypcję. Stres komórkowy indukuje zależne od mikrotubul tworzenie granulek stresowych RNA poprzez CCAR1 i AKAP350A, wielofunkcyjne białko rusztowania. Jest to białko okołojądrowe, które pośredniczy w sygnalizacji apoptozy i aktywuje kaspazę 9 i 3, wykazując w ten sposób działanie proapoptotyczne.[1] Działa również jako koaktywator receptora androgenowego (AR) i ułatwia tworzenie kompleksu transkrypcyjnego AR. Działa w sygnalizacji androgenowej i nowotworzeniu prostaty.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71479
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sang Yun Ha et al.
Cancer research and treatment : official journal of Korean Cancer Association, 48(3), 1065-1073 (2015-10-30)
Cell division cycle and apoptosis regulator 1 (CCAR1) plays a dynamic role in regulation of cell growth and apoptosis by serving as a cofactor of steroid/thyroid nuclear receptors, β-catenin, and p53 in a variety of cell types including different cancer
Stephanie François et al.
PloS one, 7(8), e43335-e43335 (2012-08-21)
Regeneration of muscle fibers, lost during pathological muscle degeneration or after injuries, is sustained by the production of new myofibers by means of the satellite cells. Survival of the satellite cells is a critical requirement for efficient muscle reconstitution. Necdin
Jeong Hoon Kim et al.
Molecular cell, 31(4), 510-519 (2008-08-30)
DNA-bound transcription factors recruit many coactivator proteins to remodel chromatin and activate transcription. The Mediator complex is believed to recruit RNA polymerase II to most protein-encoding genes. It is generally assumed that interaction of Mediator subunits with DNA-binding transcription factors
Elena Kolobova et al.
Experimental cell research, 315(3), 542-555 (2008-12-17)
Recent investigations have highlighted the importance of subcellular localization of mRNAs to cell function. While AKAP350A, a multifunctional scaffolding protein, localizes to the Golgi apparatus and centrosomes, we have now identified a cytosolic pool of AKAP350A. Analysis of AKAP350A scaffolded
Woo-Young Seo et al.
Nucleic acids research, 41(18), 8526-8536 (2013-07-28)
Androgen receptor (AR), a ligand-dependent transcription factor, plays a critical role in prostate cancer onset and progression, and its transcriptional function is mediated largely by distinct nuclear receptor co-regulators. Here, we show that cell cycle and apoptosis regulator 1 (CCAR1)