Merck
SMB00099
7-Methylrosmanol
≥95% (LC/MS-ELSD)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.44
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@@H]1[C@H]2OC(=O)[C@@]3(CCCC(C)(C)[C@H]23)c4c(O)c(O)c(cc14)C(C)C
InChI
1S/C21H28O5/c1-10(2)11-9-12-13(15(23)14(11)22)21-8-6-7-20(3,4)18(21)17(16(12)25-5)26-19(21)24/h9-10,16-18,22-23H,6-8H2,1-5H3/t16-,17+,18-,21-/m0/s1
InChI key
XNPVHIQPSAZTLC-NYUBLWNDSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)