Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA007354
Sigma-Aldrich
Anti-MFAP2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-MAGP antibody produced in rabbit, Anti-MAGP-1 antibody produced in rabbit, Anti-MFAP-2 antibody produced in rabbit, Anti-Microfibril-associated glycoprotein antibody produced in rabbit, Anti-Microfibrillar-associated protein 2 precursor antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
QYTHYSDQIDNPDYYDYQEVTPRPSEEQFQFQSQQQVQQEVIPAPTPEPGNAELEPTEPGPLDCREEQYPCTRLYSIHRPCKQCLNEVCFYSLRRVYVINKEICVRTVCAHEELLRADLCRDKFSKCG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MFAP2(4237)
Opis ogólny
Białko MFAP2 (microfibrillar-associated protein 2) ulega ekspresji w zrębie i macierzy zewnątrzkomórkowej naczyń krwionośnych, płuc, mięśni, skóry i innych tkanek. Gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1p36.1-p35.
Immunogen
Microfibrillar-associated protein 2 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-MFAP2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen MFAP2 (microfibrillar-associated protein 2) koduje wydzielane białko, które tworzy składnik mikrofibryli związanych z elastyną. Jest ono zaangażowane w funkcje związane z komórkami i macierzą. Jest zdolny do wiązania się z fibryliną-1 i fibryliną-2, które są częścią mikrofibryli zewnątrzkomórkowych. Funkcjonuje w wiązaniu i aktywacji integryn αvβ3 i moduluje sygnalizację Notch. Nadekspresja tego białka była związana ze złym rokowaniem w badaniu ludzkich brodawkowatych surowiczych raków jajnika. Stwierdzono, że promuje ono progresję raka jajnika poprzez swoją aktywność proangiogenną.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86580
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alison Miyamoto et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 40, 27-33 (2014-08-26)
MAGP2 is a small extracellular protein with both tumor angiogenesis and cell signaling activity. MAGP2 was originally isolated biochemically from microfibril-rich connective tissue. The localization of MAGP2 to microfibrils has been confirmed by both immunohistochemistry and immunogold electron microscopy. Whether
F Segade et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 19(7), 671-682 (2000-12-05)
The human MAGP1 (or MFAP2) and mouse Magp1 genes code for the microfibril-associated glycoprotein-1 (MAGP-1), an extracellular matrix protein of microfibrillar structures. We report a revised 5' genomic structure including the use of a single transcription start site that gives