Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA007042
Sigma-Aldrich
Anti-TTN antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Connectin antibody produced in rabbit, Anti-Rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.14 antibody produced in rabbit, Anti-Titin antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
GTVSTSCYLAVQVSEEFEKETTAVTEKFTTEEKRFVESRDVVMTDTSLTEEQAGPGEPAAPYFITKPVVQKLVEGGSVVFGCQVGGNPKPHVYWKKSGVPLTTGYRYKVSYNKQTGECKLVISMTFADDAGEYT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TTN(7273)
Immunogen
Titin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz powiązane recenzowane artykuły podano poniżej.
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Immunohistochemia (1 artykuł)
Anti-TTN antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
TTN (Titin) jest gigantycznym białkiem mięśniowym składającym się z katalitycznej domeny kinazy serynowej. To elastyczne białko utrzymuje elastyczność mięśnia sercowego. S-glutationylacja kryptycznych cystein hamuje fałdowanie białka, a także zaburza stabilność mechaniczną, co dodatkowo zwiększa elastyczność cytyny poprzez modyfikacje potranslacyjne. TTN kontroluje czasową i przestrzenną organizację mięśni prążkowanych. Podczas miofibrylogenezy fosforyluje białko mięśniowe teletoninę dla różnicujących się miocytów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71392
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jorge Alegre-Cebollada et al.
Cell, 156(6), 1235-1246 (2014-03-19)
The giant elastic protein titin is a determinant factor in how much blood fills the left ventricle during diastole and thus in the etiology of heart disease. Titin has been identified as a target of S-glutathionylation, an end product of
Qiyan Mao et al.
eLife, 11 (2022-08-04)
Human muscle is a hierarchically organised tissue with its contractile cells called myofibers packed into large myofiber bundles. Each myofiber contains periodic myofibrils built by hundreds of contractile sarcomeres that generate large mechanical forces. To better understand the mechanisms that
O Mayans et al.
Nature, 395(6705), 863-869 (1998-11-06)
The giant muscle protein titin (connectin) is essential in the temporal and spatial control of the assembly of the highly ordered sarcomeres (contractile units) of striated muscle. Here we present the crystal structure of titin's only catalytic domain, an autoregulated
Tomohisa Seki et al.
PloS one, 9(1), e85645-e85645 (2014-01-28)
Induced pluripotent stem cells (iPSCs) have been proposed as novel cell sources for genetic disease models and revolutionary clinical therapies. Accordingly, human iPSC-derived cardiomyocytes are potential cell sources for cardiomyocyte transplantation therapy. We previously developed a novel generation method for
Seung-Ho Shin et al.
PloS one, 10(9), e0137011-e0137011 (2015-09-04)
Congenital cholesteatomas are epithelial lesions that present as an epithelial pearl behind an intact eardrum. Congenital and acquired cholesteatomas progress quite differently from each other and progress patterns can provide clues about the unique origin and pathogenesis of the abnormality.