Merck
MABT75
Przeciwciało przeciw cytynie (domena NT/Z), klon 17D11.1
clone 17D11.1, from mouse
Synonim(y):
Titin, Connectin, Rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.14
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
17D11.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
17D11.1, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TTN(7273)
General description
38 kDa obliczone
Tityna jest dużym złożonym białkiem zawierającym ponad sto domen podobnych do IgG i fibronektyny typu III, oprócz wielu powtórzeń Kelch, RCC1, TPR i WD. Jest członkiem rodziny kinaz białkowych CAMK Ser/Thr, a także posiada domenę kinazy białkowej, która bierze udział w kontrolowaniu ekspresji genów i obrotu białek w tkankach mięśniowych. Titin działa również jako czujnik pośredniczący w odpowiednich reakcjach komórkowych na stres mechaniczny. W tkance mięśni prążkowanych titina reguluje długość sarkomeru poprzez integrację filamentów miozyny i aktyny na dysku Z i paśmie M oraz ułatwia elastyczność sarkomeru. Titin reguluje również montaż sarkomerów i działa jako centralny węzeł w szlakach transdukcji sygnału. Wady titiny mogą przyczyniać się do różnych form kardiomiopatii.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiej titinie.
Application
Anti-Titin (N-terminal/Z-domain) Antibody, clone 17D11.1 jest przeciwciałem przeciwko Titin (N-terminal/Z-domain) do stosowania w Western Blotting, IHC(P).
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Tkanki mięśnia sercowego człowieka i myszy
Evaluated by Immunohistochemistry in human and mouse cardiac muscle tissues.
Immunohistochemistry Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Titin in human and mouse cardiac muscle tissues.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c