Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA006897
Sigma-Aldrich
Anti-RNF180 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-RING finger protein 180
Wybierz wielkość
100 μL
2620,00 zł
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2620,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
EKLTLLPTLYEIHSKTTAYSRLNETQPIDLSGLPLQSSKNSYSFQNPSSFDPSMLLQRFSVAPHETQTQRGGEFQCGLEAASVYSDHTNTNNLTFLMDLPSAGRSMPEASDQEEHLSPLDFLHSAN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF180(285671)
Opis ogólny
RNF180 (Ring finger protein 180) jest integralnym białkiem błonowym składającym się z domeny RING finger (bogatej w cysteinę/histydynę (C3HC4)) do wiązania enzymów E2, podstawowej domeny coiled-coil, nowej konserwowanej domeny (DSPRC) i hydrofobowego regionu transbłonowego na C-końcu. Działa jako nowy gen supresorowy nowotworu. Ulega ekspresji w rozwijającym się i dojrzałym mózgu, w tym w nerkach, jądrach i macicy.
Immunogen
RING finger protein 180 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
RNF180 (Ring finger protein 180) jest związaną z błoną ligazą ubikwityny E3 zaangażowaną w aktywność ligazy ubikwityny. Podczas szlaku ubikwitynacji białka wiąże się i degraduje białko po cytoplazmatycznej stronie retikulum endoplazmatycznego. RNF180 został zgłoszony jako marker prognostyczny raka żołądka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71350
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miyuki Ogawa et al.
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 13(4), 397-409 (2008-03-28)
We identified and characterized a novel RING finger gene, Rines/RNF180, which is well conserved among vertebrates. Putative Rines gene product (Rines) contains a RING finger domain, a basic coiled-coil domain, a novel conserved domain (DSPRC) and a C-terminal hydrophobic region
Jingyu Deng et al.
Oncotarget, 5(10), 3173-3183 (2014-05-17)
RNF 180, a novel tumor suppressor, has been implicated in the carcinogenesis and progress of gastric cancer. At present study, we found that lower expression of RNA180 was specific in gastric cancer tissues, and the inconsistently methylated levels of RNF180