Merck
HPA006872
Sigma-Aldrich
Anti-CAPNS1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CANP small subunit antibody produced in rabbit, Anti-CDPS antibody produced in rabbit, Anti-CSS1 antibody produced in rabbit, Anti-Calcium-activated neutral proteinase small subunit antibody produced in rabbit, Anti-Calcium-dependent protease small subunit 1 antibody produced in rabbit, Anti-Calcium-dependent protease small subunit antibody produced in rabbit, Anti-Calpain regulatory subunit antibody produced in rabbit, Anti-Calpain small subunit 1 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
THYSNIEANESEEVRQFRRLFAQLAGDDMEVSATELMNILNKVVTRHPDLKTDGFGIDTCRSMVAVMDSDTTGKLGFEEFKYLWNNIKRWQAIYKQFDTDRSGTICSSELPG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAPNS1(826)
Powiązane kategorie
Immunogen
Calpain small subunit 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CAPNS1 (Calpain, small subunit 1) to mała podjednostka regulatorowa kalpainy należąca do rodziny zależnych od wapnia tiolo-proteaz. Jest ona szeroko związana z różnymi procesami biologicznymi i fizjologicznymi, takimi jak transdukcja sygnału, proliferacja komórek, apoptoza i aktywacja płytek krwi. CAPNS1 jest jednak głównie odpowiedzialny za utrzymanie stabilności i aktywności kalpainy. Działa również jako negatywny marker prognostyczny w złośliwości ludzkiego glejaka. Ostatnio doniesiono, że CAPNS1 odgrywa również ważną rolę w transformacji komórkowej i inwazji guza.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70765
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jia-Jun Cai et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 20(6), 521-527 (2014-03-19)
Recent evidence indicates that the increased expression of calpain small subunit 1 (Capn4) is associated with tumorigenesis. This study was designed to explore the role which Capn4 plays in human glioma. We detected the expression of Capn4 by immunohistochemistry in
Jo-Ann Nettersheim et al.
Journal of cell science, 134(13) (2021-06-04)
DNA polymerase η (pol η) is specifically required for translesion DNA synthesis across UV-induced DNA lesions. Recruitment of this error-prone DNA polymerase is tightly regulated during replication to avoid mutagenesis and perturbation of fork progression. Here, we report that pol
Gunnar Weninger et al.
Scientific reports, 12(1), 10387-10387 (2022-06-21)
Calpains are calcium-activated neutral proteases involved in the regulation of key signaling pathways. Junctophilin-2 (JP2) is a Calpain-specific proteolytic target and essential structural protein inside Ca2+ release units required for excitation-contraction coupling in cardiomyocytes. While downregulation of JP2 by Calpain cleavage in
Xuefei Tian et al.
JCI insight, 5(22) (2020-11-20)
Evidence for reduced expression of cyclin G associated kinase (GAK) in glomeruli of patients with chronic kidney disease was observed in the Nephroseq human database, and GAK was found to be associated with the decline in kidney function. To examine
Chi Zhang et al.
PloS one, 8(1), e54619-e54619 (2013-01-26)
Calpain small subunit 1 (Capn4) has been shown to correlate with the metastasis/invasion of hepatocellular carcinoma. This study aimed to investigate the role of Capn4 in intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC). Capn4 expression was measured in 33 ICC tissues by quantitative real-time