Merck
HPA006431
Sigma-Aldrich
Anti-UBQLN2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Chap1 antibody produced in rabbit, Anti-DSK2 homolog antibody produced in rabbit, Anti-PLIC-2 antibody produced in rabbit, Anti-Protein linking IAP with cytoskeleton 2 antibody produced in rabbit, Anti-Ubiquilin-2 antibody produced in rabbit, Anti-Ubiquitin-like product Chap1/Dsk2 antibody produced in rabbit, Anti-hPLIC-2 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LSAMSNPRAMQALMQIQQGLQTLATEAPGLIPSFTPGVGVGVLGTAIGPVGPVTPIGPIGPIVPFTPIGPIGPIGPTGPAAPPGSTGSGGPTGPTVSSAAPSETTSPTSESGPNQQFIQQMVQALAGANAPQLPNPEVRFQQQLEQLN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBQLN2(29978)
Opis ogólny
UBQLN2 (ubikwilina 2) jest jednym z czterech białek ubikwiliny występujących u ludzi, które zawiera domenę podobną do ubikwityny na swoim N-końcu i domenę związaną z ubikwityną na swoim C-końcu. Centralny region tego białka składa się z czterech różnych domen wiążących chaperoninę szoku cieplnego (STI1) i domeny powtarzalnej złożonej z 12 domen PXX. Odpowiedni gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie Xp11.21 i nie zawiera intronów.
Immunogen
Ubiquilin-2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
UBQLN2 (ubikwilina 2) kontroluje degradację białek ze znacznikami ubikwityny. Jest to jedyny gen chromosomu X, który jest związany ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS), gdzie jego domena PXX jest zmutowana. Mutacje w tym genie są również związane z otępieniem typu czołowo-skroniowego oraz u myszy z fenotypem ALS/demencji. Mutacje w tym genie powodują agregację białek i spinopatię dendrytyczną w kolcach dendrytycznych. Towarzyszy temu również nieprawidłowa funkcja synaptyczna i zmniejszona gęstość synaptyczna.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74457
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
George H Gorrie et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(40), 14524-14529 (2014-09-24)
Mutations in the gene encoding ubiquilin2 (UBQLN2) cause amyotrophic lateral sclerosis (ALS), frontotemporal type of dementia, or both. However, the molecular mechanisms are unknown. Here, we show that ALS/dementia-linked UBQLN2(P497H) transgenic mice develop neuronal pathology with ubiquilin2/ubiquitin/p62-positive inclusions in the
Serena Lattante et al.
Neurobiology of aging, 34(8), 2078-2078 (2013-04-16)
The ubiquilin-2 gene (UBQLN-2) is the only amyotrophic lateral sclerosis (ALS)-related gene mapping on the X chromosome. Mutations in the PXX domain of UBQLN-2 have been first described in ALS patients with a mutational frequency of 2.6% in familial ALS
Elizabeth J Alexander et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2551, 543-560 (2022-11-01)
Stress granules (SGs) are cytosolic ribonucleoprotein granules that form via a liquid-liquid phase separation in response to environmental stresses such as heat, oxidative, and osmotic changes. Due to the condensation of low complexity, hydrophobic regions in core SG components in
Carolina Ceballos-Diaz et al.
Molecular neurodegeneration, 10, 25-25 (2015-07-15)
UBQLN2 mutations have recently been associated with familial forms of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and ALS-dementia. UBQLN2 encodes for ubiquilin-2, a member of the ubiquitin-like protein family which facilitates delivery of ubiquitinated proteins to the proteasome for degradation. To study