WHA10331687
Whatman® Jakościowa bibuła filtracyjna do użytku technicznego, gatunek 520b II, krepowana
sheets, L × W 580 mm × 580 mm, pack of 250
Synonim(y):
Z749559
Wybierz wielkość
5480,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
5480,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cellulose
sheets
Właściwości
Grade 520b II
opakowanie
pack of 250
producent / nazwa handlowa
Whatman 10331687
Whatman Article No. 28414467 (US reference)
Parametry
15 ec/100 mL speed (Herzberg)
dł. × szerokość
580 mm × 580 mm
grubość
500 μm
wielkość porów
15-19 μm (Particle retention)
gramatura
135 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Klasa 502b II: 15-19 μm
Gruby papier o wysokiej wytrzymałości na mokro oferujący bardzo wysoki współczynnik przepływu.
Cechy i korzyści
- Wykonane z super rafinowanej celulozy i zostały specjalnie zaprojektowane, aby mieć szczególne właściwości dla każdego zastosowania technicznego.
- Zakres zastosowań sięga od filtracji napojów po oczyszczanie kąpieli galwanicznych.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)