Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA000658
Sigma-Aldrich
Anti-TECPR2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Uncharacterized protein KIAA0329/KIAA0297 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
VSVHSSPNDQMLWVLDSRWNVHVRTGITEEMPVGTAWEHVPGLQACQLALSTRTVWARCPNGDLARRYGVTDKNPAGDYWKKIPGSVSCFTVTASDELWAVGPPGYLLQRLTKTFSHSHGTQKSSQAAMPHPEDLEDEWEVI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIAA0329(9895)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
TECPR2 (tektonina beta-propeller repeat containing 2) jest niescharakteryzowanym białkiem z rodziny tektonin β-propeller repeat-containing protein. Składa się z domen WD (powtórzenie kwasu tryptofanowo-asparaginowego) i TECPR.
Immunogen
WD repeat-containing protein KIAA0329/KIAA0297
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
TECPR2 (tectonin beta-propeller repeat containing 2) działa jako pozytywny regulator autofagii. Dysfunkcja autofagii jest związana z wieloma innymi chorobami neurodegeneracyjnymi. Mutacja tego genu wiąże się z autofagią, centralnym mechanizmem wewnątrzkomórkowym, w niedowładzie spastycznym. Autofagia jest procesem, w którym białka i organelle są sekwestrowane w pęcherzykach autofagosomalnych i dostarczane do lizosomu/wakuoli w celu degradacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70441
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Danit Oz-Levi et al.
Autophagy, 9(5), 801-802 (2013-02-27)
Autophagy dysfunction has been implicated in a group of progressive neurodegenerative diseases, and has been reported to play a major role in the pathogenesis of these disorders. We have recently reported a recessive mutation in TECPR2, an autophagy-implicated WD repeat-containing
Christian Behrends et al.
Nature, 466(7302), 68-76 (2010-06-22)
Autophagy, the process by which proteins and organelles are sequestered in autophagosomal vesicles and delivered to the lysosome/vacuole for degradation, provides a primary route for turnover of stable and defective cellular proteins. Defects in this system are linked with numerous
Danit Oz-Levi et al.
American journal of human genetics, 91(6), 1065-1072 (2012-11-28)
We studied five individuals from three Jewish Bukharian families affected by an apparently autosomal-recessive form of hereditary spastic paraparesis accompanied by severe intellectual disability, fluctuating central hypoventilation, gastresophageal reflux disease, wake apnea, areflexia, and unique dysmorphic features. Exome sequencing identified
Kerstin Hahn et al.
PloS one, 10(11), e0141824-e0141824 (2015-11-12)
Clinical, pathological and genetic examination revealed an as yet uncharacterized juvenile-onset neuroaxonal dystrophy (NAD) in Spanish water dogs. Affected dogs presented with various neurological deficits including gait abnormalities and behavioral deficits. Histopathology demonstrated spheroid formation accentuated in the grey matter