Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA006411
Sigma-Aldrich
Anti-MUC7 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Apo-MG2, Anti-MUC-7, Anti-Mucin-7 precursor, Anti-Salivary mucin-7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
RRHHHQSPKSHFELPHYPGLLAHQKPFIRKSYKCLHKRCRPKLPPSPNNPPKFPNPHQPPKHPDKNSSVVNPTLVATTQIPSVTFPSASTKITTLPNVTFLPQNATTISSRENVNTSSSVATLAPVNSPAP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MUC7(4589)
Opis ogólny
MUC7 (mucyna 7) jest mucyną o niższej masie cząsteczkowej (200-300 kDa) spośród dwóch typów mucyn jamy ustnej i jest również nazywana MG2. Drugi typ mucyny, MG1, ma wysoką masę cząsteczkową (1000 kDa). Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 4q13-q21 i ma charakter wysoce polimorficzny. Białko to składa się z trzech domen, a mianowicie 4 i 1 potencjalnych miejsc N-glikozylacji na obu końcach oraz tandemowej domeny powtarzalnej zlokalizowanej centralnie. MUC7 składa się w 68% z węglowodanów i w 30% z białka. Białko to ma masę cząsteczkową 180 kDa i ulega silnej ekspresji w gruczołach podjęzykowych i podżuchwowych.
Immunogen
Mucin-7 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
MUC7 (mucyna 7) ma właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. Ulega ekspresji w wydzielinach dróg oddechowych astmatyków. Warianty tego genu są powiązane ze zmniejszoną podatnością na astmę w populacji Afroamerykanów. U pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów białko to jest silnie zasiarczone. Polimorfizm MUC7*6/*6jest powiązany z wyższą higieną jamy ustnej, a także wyższym ryzykiem próchnicy zębów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70011
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kristina A Thomsson et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 742, 127-141 (2011-05-07)
The major phenotype of CF is the accumulation of mucus, a phenomenon whose relation to the dysfunctional CFTR is still not fully understood. This means that studies of mucus and its main component, the mucins, are important. Due to the
Sarah A Flowers et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 12(4), 921-931 (2013-03-05)
Rheumatoid arthritis is a common and debilitating systemic inflammatory condition affecting up to 1% of the world's population. This study aimed to investigate the immunological significance of O-glycans in chronic arthritis at a local and systemic level. O-Glycans released from
Nayab M A Chaudhury et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 15(3), 1048-1059 (2015-12-04)
Sjögren's syndrome is a chronic autoimmune disorder characterized by lymphocytic infiltration and hypofunction of salivary and lacrimal glands. This loss of salivary function leads to oral dryness, impaired swallowing and speech, and increased infection and is associated with other autoimmune
Jadwiga Buczkowska-Radlińska et al.
Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 66, 204-209 (2012-06-19)
The aim of the study was to analyze polymorphism of the MUC7 gene and its correlation with the DMFT value and the Plaque Control Record by O'Leary. The study was carried out on 158 students of a faculty of dentistry
Justyna Pol
Annales Academiae Medicae Stetinensis, 57(2), 85-91 (2011-01-01)
The aim of this study was to search for an association of the polymorphism of MUC7 gene encoding the low-molecular-weight mucin MG2 with susceptibility to caries. The study enrolled 158 students (age 20-21 years) of the first and second year