Merck
HPA006366
Sigma-Aldrich
Anti-POLRMT antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DNA-directed RNA polymerase, mitochondrial precursor antibody produced in rabbit, Anti-MtRPOL antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
ELVYVLFMVKDAGLTPDLLSYAAALQCMGRQDQDAGTIERCLEQMSQEGLKLQALFTAVLLSEEDRATVLKAVHKVKPTFSLPPQLPPPVNTSKLLRDVYAKDGRVSYPKLHLPLKTLQCLFEKQLH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POLRMT(5442)
Opis ogólny
Gen POLRMT (mitochondrialna polimeraza (RNA)) znajduje się na ludzkim chromosomie 19p13.3 i koduje białko o długości 1230 aminokwasów. Białko to składa się z unikalnej domeny pentatricopeptide repeat (PPR), domeny katalitycznej na C-końcu i N-końca, który jest podobny do domeny wiążącej promotor T7 POLRMT.
Immunogen
DNA-directed RNA polymerase, mitochondrial precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-POLRMT antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
POLRMT (polimeraza (RNA) mitochondrialna) bierze udział w replikacji mitochondrialnego DNA, gdzie działa jako primaza RNA. Bierze również udział w transkrypcji 13 podjednostek kompleksów fosforylacji oksydacyjnej (OXPHOS). Jest częścią transkrypcji RNA, gdzie potrzebuje pomocy B2M (β-2-mikroglobuliny) i czynnika transkrypcyjnego AM (aktywny motyw).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86643
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kathrin Schwinghammer et al.
Nature structural & molecular biology, 20(11), 1298-1303 (2013-10-08)
Here we report the crystal structure of the human mitochondrial RNA polymerase (mtRNAP) transcription elongation complex, determined at 2.65-Å resolution. The structure reveals a 9-bp hybrid formed between the DNA template and the RNA transcript and one turn of DNA
Ahmed F Salem et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 11(22), 4174-4180 (2012-10-17)
Here, we set out to test the novel hypothesis that increased mitochondrial biogenesis in epithelial cancer cells would "fuel" enhanced tumor growth. For this purpose, we generated MDA-MB-231 cells (a triple-negative human breast cancer cell line) overexpressing PGC-1α and MitoNEET
R Žaja et al.
Scientific reports, 10(1), 8286-8286 (2020-05-20)
The posttranslational modification ADP-ribosylation is involved in many cellular processes, with distinct roles for poly- and mono(ADP-ribosyl)ation (PAR- and MARylation, respectively). Reversibility of intracellular MARylation was demonstrated with the discovery of MACROD1, MACROD2 and TARG1, three macrodomain-containing enzymes capable of
V Tiranti et al.
Human molecular genetics, 6(4), 615-625 (1997-04-01)
A gene cloning strategy based on the screening of the Expressed Sequence Tags database (dbEST) using sequences of mitochondrial housekeeping proteins of yeast was employed to identify the cDNA encoding the precursor of the human mitochondrial RNA polymerase (h-mtRPOL). The
Federica Sotgia et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 11(23), 4390-4401 (2012-11-23)
Here, we present new genetic and morphological evidence that human tumors consist of two distinct metabolic compartments. First, re-analysis of genome-wide transcriptional profiling data revealed that > 95 gene transcripts associated with mitochondrial biogenesis and/or mitochondrial translation were significantly elevated