Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA006360
Sigma-Aldrich
Anti-HPRT1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HGPRT antibody produced in rabbit, Anti-HGPRTase antibody produced in rabbit, Anti-Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
SDDEPGYDLDLFCIPNHYAEDLERVFIPHGLIMDRTERLARDVMKEMGGHHIVALCVLKGGYKFFADLLDYIKALNRNSDRSIPMTVDFIRLKSYCNDQSTGDIKVIGGDDLSTLTGKNVLIVEDIIDTGKTMQTLLSLVRQYNPKMV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HPRT1(3251)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Enzym HPRT1 (fosforybozylotransferaza hipoksantyny 1) jest istotną częścią szlaku odzyskiwania puryn. Odpowiedni gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie Xq26-27 i składa się z dziewięciu eksonów. Kodowane białko składa się z 218 aminokwasów.
Immunogen
Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
HPRT1 (fosforybozylotransferaza hipoksantyny 1) funkcjonuje w szlaku ratowania puryn, gdzie przetwarza guaninę i hipoksantynę w dostępne nukleotydy. Stopień nieaktywności enzymu determinuje nasilenie związanego z nim zaburzenia. Niepełna inaktywacja skutkuje zespołem Kelleya-Seegmillera, który charakteryzuje się kamicą nerkową kwasu moczowego, hiperurykemią, hiperurykacydurią i dnawym zapaleniem stawów. Najcięższym zaburzeniem spowodowanym inaktywacją tego genu jest choroba Lescha-Nyhana (LND).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71132
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sabrina B Frederiksen et al.
Human mutation, 42(3), 246-260 (2020-12-11)
Understanding the splicing code can be challenging as several splicing factors bind to many splicing-regulatory elements. The SMN1 and SMN2 silencer element ISS-N1 is the target of the antisense oligonucleotide drug, Spinraza, which is the treatment against spinal muscular atrophy.
Gitte H Bruun et al.
Nucleic acids research, 46(15), 7938-7952 (2018-05-16)
Familial dysautonomia (FD) is a severe genetic disorder causing sensory and autonomic dysfunction. It is predominantly caused by a c.2204+6T>C mutation in the IKBKAP gene. This mutation decreases the 5' splice site strength of IKBKAP exon 20 leading to exon
Alexander Gulliver Bjørnholt Grønning et al.
Nucleic acids research, 48(13), 7099-7118 (2020-06-20)
Nucleotide variants can cause functional changes by altering protein-RNA binding in various ways that are not easy to predict. This can affect processes such as splicing, nuclear shuttling, and stability of the transcript. Therefore, correct modeling of protein-RNA binding is
Gitte H Bruun et al.
BMC biology, 14, 54-54 (2016-07-07)
Many pathogenic genetic variants have been shown to disrupt mRNA splicing. Besides splice mutations in the well-conserved splice sites, mutations in splicing regulatory elements (SREs) may deregulate splicing and cause disease. A promising therapeutic approach is to compensate for this
Mohammed Alanazi et al.
BioMed research international, 2014, 290325-290325 (2014-08-20)
Over the past decade, a steady increase in the incidence of HPRT-related hyperuricemia (HRH) has been observed in Saudi Arabia. We examined all the nine exons of HPRT gene for mutations in ten biochemically confirmed hyperuricemia patients, including one female