Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA005464
Sigma-Aldrich
Anti-FMNL2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Formin homology 2 domain-containing protein 2, Anti-Formin-like protein 2
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
ERVEELEENISHLSEKLQDTENEAMSKIVELEKQLMQRNKELDVVREIYKDANTQVHTLRKMVKEKEEAIQRQSTLEKKIHELEKQGTIKIQKKGDGDIAILPVVASGTLSMGSEVVAGNSVGP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FMNL2(114793)
Opis ogólny
Formin-like 2 (FMNL2) należy do rodziny formin związanych z diaphanous (DRF), które ulegają wszechobecnej ekspresji i mają wysoce konserwatywne domeny. FMNL2 wykazuje wysoką ekspresję w nabłonku gruczołu sutkowego i przewodu pokarmowego, łożysku, układzie rozrodczym i tkankach limfatycznych. FMNL2 ma dwie izoformy z powodu alternatywnego splicingu i różnią się one na swoich C-końcach. FMNL2A i FMNL2B mają charakterystyczne domeny FDD i formin homology1 (FH1) i FH2. Gen ten jest zlokalizowany na chromosomie 2q23.3.
Immunogen
Formin-like protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-FMNL2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Formin-like 2 (FMNL2) reguluje cytoszkielet aktyny, a tym samym kontroluje ruchliwość i migrację komórek, adhezję komórek, polaryzację komórek, tworzenie filopodium i cytokinezę. Pośredniczy w polimeryzacji aktyny poprzez swoją domenę FH2, podczas gdy jej domena FH1 wiąże się z profiliną. Komórkowe zmiany morfologiczne są indukowane przez FMNL2 poprzez N-myrystoylację zaangażowanych białek. Działa również jako białko efektorowe dla GTPaz należących do szlaku sygnałowego Rho. FMNL2 jest regulowana w dół w raku wątrobowokomórkowym w porównaniu z prawidłowymi komórkami nabłonka wątroby. Niższa ekspresja FMNL2 prognozuje złe rokowanie i przeżycie pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym. W raku jelita grubego białko to jest zaangażowane w utrzymanie przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego (EMT). Badania pokazują, że białko to odgrywa kluczową rolę w przerzutach raka jelita grubego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70050
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katharina Grikscheit et al.
The Journal of cell biology, 209(3), 367-376 (2015-05-13)
Epithelial integrity is vitally important, and its deregulation causes early stage cancer. De novo formation of an adherens junction (AJ) between single epithelial cells requires coordinated, spatial actin dynamics, but the mechanisms steering nascent actin polymerization for cell-cell adhesion initiation
Hanna Grobe et al.
PloS one, 13(3), e0194716-e0194716 (2018-03-27)
De novo formation of epithelial cell-cell contacts relies on actin-based protrusions as well as tightly controlled turnover of junctional actin once cells encounter each other and adhesion complexes assemble. The specific contributions of individual actin regulators on either protrusion formation
Maria Gardberg et al.
BMC cell biology, 11, 55-55 (2010-07-17)
Diaphanous-related formins govern actin-based processes involved in many cellular functions, such as cell movement and invasion. Possible connections to developmental processes and cellular changes associated with malignant phenotype make them interesting study targets. In spite of this, very little is
Yufa Li et al.
Molecular cancer research : MCR, 8(12), 1579-1590 (2010-11-13)
FMNL2 is a member of diaphanous-related formins that control actin-dependent processes such as cell motility and invasion. Its overexpression in metastatic cell lines and tissues of colorectal carcinoma has been associated with aggressive tumor development in our previous study. But
Koko Moriya et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 76(6), 1201-1209 (2012-07-14)
The subcellular localization of 13 recently identified N-myristoylated proteins and the effects of overexpression of these proteins on cellular morphology were examined with the aim of understanding the physiological roles of the protein N-myristoylation that occurs on these proteins. Immunofluorescence