Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA004794
Sigma-Aldrich
Anti-ETV3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ETS domain transcriptional repressor PE1 antibody produced in rabbit, Anti-ETS translocation variant 3 antibody produced in rabbit, Anti-Mitogenic Ets transcriptional suppressor antibody produced in rabbit, Anti-PE-1 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
EKEEHTQEEGTVPSRTIEEEKGTIFARPAAPPIWPSVPISTPSGEPLEVTEDSEDRPGKEPSAPEKKEDALMPPKLRLKRRWNDDPEARELSKSGKFLWNG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ETV3(2117)
Immunogen
ETS translocation variant 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ETV3 (ets variant 3) jest członkiem rodziny Ets. Działa jako antyproliferacyjny czynnik represorowy Ets (specyficzny dla transformacji E26). Hamuje zależną od Ras sygnalizację proliferacji poprzez zastępowanie aktywatorów Ets na promotorach genów kontrolujących cykl komórkowy bez zakłócania ekspresji zależnej od Ras. Ogranicza wzrost komórek podczas końcowego różnicowania makrofagów. Odzwierciedla właściwości antyproliferacyjne podczas interakcji z DP103, białkiem zawierającym DEAD box. Dzięki tej interakcji odgrywa główną rolę w wyjściu z cyklu komórkowego podczas różnicowania terminalnego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86941
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dominique Sawka-Verhelle et al.
The Journal of biological chemistry, 279(17), 17772-17784 (2004-02-03)
The molecular mechanisms involved in regulating the balance between cellular proliferation and differentiation remain poorly understood. Members of the Ets-domain family of transcription factors are candidates for proteins that might differentially regulate cell cycle control and cell type-specific genes during
Günter W Klappacher et al.
Cell, 109(2), 169-180 (2002-05-15)
Defining the molecular mechanisms that coordinately regulate proliferation and differentiation is a central issue in development. Here, we describe a mechanism in which induction of the Ets repressor METS/PE1 links terminal differentiation to cell cycle arrest. Using macrophages as a