Merck
HPA003916
Sigma-Aldrich
Anti-SMARCE1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BRG1-associated factor 57, Anti-SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily E member 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
EEREKEAAEQAERSQSSIVPEEEQAANKGEEKKDDENIPMETEETHLEETTESQQNGEEGTSTPEDKESGQEGVDSMAEEGTSDSNTGSESNSATVEEPPTDPIPEDEK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMARCE1(6605)
Immunogen
SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily E member 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily E member 1 jest białkiem kodowanym przez gen SMARCE1 u ludzi. Jest ono również określane jako BAF57. Jest składnikiem konglomeratu kompleksu remodelującego chromatynę z defektem przełączania i niefermentującą sacharozą (SWI/SNF), który moduluje aktywność receptora androgenowego w celu promowania raka prostaty. Bierze udział w przebudowie chromatyny i jest związany z patogenezą zarówno oponiaków, jak i guzów o histologii jasnokomórkowej. Jego aktywność może być jednym z kandydatów do terapii raka endometrium, szczególnie w przypadku agresywnych guzów wykazujących nadekspresję p53. Mutacja w tym genie powoduje powstawanie oponiaków rdzeniowych jasnokomórkowych.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najbardziej powszechnych tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86684
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miriam J Smith et al.
Histopathology, 70(5), 814-820 (2016-11-29)
Clear cell meningioma (CCM) is a rare subtype of meningioma and shows not only unusual histology, but also unique clinical features. Recently, SMARCE1 mutations have been shown to cause spinal and cranial CCMs. We present 12 cases which were diagnosed
Sucharitha Balasubramaniam et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 19(10), 2657-2667 (2013-03-16)
BAF57, a component of the switching-defective and sucrose nonfermenting (SWI/SNF) chromatin-remodeling complex conglomerate, modulates androgen receptor activity to promote prostate cancer. However, the molecular consequences of tumor-associated BAF57 expression have remained undefined in advanced disease such as castration-resistant prostate cancer
Miriam J Smith et al.
The Journal of pathology, 234(4), 436-440 (2014-08-22)
We recently reported SMARCE1 mutations as a cause of spinal clear cell meningiomas. Here, we have identified five further cases with non-NF2 spinal meningiomas and six with non-NF2 cranial meningiomas. Three of the spinal cases and three of the cranial
Arnault Tauziede-Espariat et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 28(4), 466-474 (2017-05-06)
Clear cell meningioma (CCM) is a rare grade II histopathological subtype that usually occurs in young patients and displays high recurrence rate. Germline SMARCE1 mutations have been described in hereditary forms of this disease and more recently in small syndromic
Philipp Sievers et al.
Acta neuropathologica, 141(2), 281-290 (2020-12-16)
Clear cell meningioma represents an uncommon variant of meningioma that typically affects children and young adults. Although an enrichment of loss-of-function mutations in the SMARCE1 gene has been reported for this subtype, comprehensive molecular investigations are lacking. Here we describe