Kluczowe dokumenty
WH0006605M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SMARCE1 antibody produced in mouse
clone 6G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BAF57, Anti-SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily e, member 1
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6G11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMARCE1(6605)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest częścią dużego, zależnego od ATP kompleksu remodelującego chromatynę SWI/SNF, który jest wymagany do transkrypcyjnej aktywacji genów normalnie represjonowanych przez chromatynę. Kodowane białko, zarówno samodzielnie, jak i w kompleksie SWI/SNF, może wiązać się z 4-way junction DNA, które uważa się za naśladujące topologię DNA, gdy wchodzi lub wychodzi z nukleosomu. Białko zawiera domenę HMG wiążącą DNA, ale przerwanie tej domeny nie znosi aktywności wiązania DNA lub przemieszczania nukleosomów kompleksu SWI/SNF. W przeciwieństwie do większości białek kompleksu SWI/SNF, białko to nie ma odpowiednika w drożdżach. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SMARCE1 (NP_003070, 75 a.a. ~ 142 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RYSRKVWDQVKASNPDLKLWEIGKIIGGMWRDLTDEEKQEYLNEYEAEKIEYNESMKAYHNSPAYLAY
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)