Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA003827
Sigma-Aldrich
Anti-F13B antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Coagulation factor XIII B chain precursor antibody produced in rabbit, Anti-Fibrin-stabilizing factor B subunit antibody produced in rabbit, Anti-Protein-glutamine γ-glutamyltransferase B chain antibody produced in rabbit, Anti-Transglutaminase B chain antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
FCLAGYTTESGRQEEQTTCTTEGWSPEPRCFKKCTKPDLSNGYISDVKLLYKIQENMHYGCASGYKTTGGKDEEVVQCLSDGWSSQPTCRKEHETCLAPELYNGNYSTTQKTFKVKDKVQYECATGYYTAGGKKTEEV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... F13B(2165)
Immunogen
Coagulation factor XIII B chain precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Czynnik XIII (FXIII) jest heterotetramerem, czynnikiem stabilizującym fibrynę składającym się z podjednostek katalitycznych A (FXIII-A lub F13A) i podjednostek nośnikowych B (FXIII-B lub F13B). FXIII-B składa się z 10 domen sushi. F13B pomaga w zapobieganiu szybkiemu usuwaniu F13A z krążenia. Oba geny powodują dziedziczny ciężki niedobór FXIII, który jest rzadkim zaburzeniem krzepnięcia. Czynnik XIII pomaga w stabilizacji fibryny i chroni ją przed fibrynolizą, bierze również udział w gojeniu się ran i angiogenezie. F13B odgrywa rolę nośnika dla zymogenu F13A, który jest wysoce polimorficzny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84498
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hideho Wada et al.
Thrombosis and haemostasis, 109(4), 661-668 (2013-02-15)
Factor XIII (FXIII) is a fibrin-stabilising factor consisting of catalytic A subunits (FXIII-A) and carrier B subunits (FXIII-B). FXIII-B prevents the fast clearance of FXIII-A from the circulation. Congenital FXIII-A deficiency is a rare bleeding disorder, and congenital FXIII-B deficiency
A Biswas et al.
Hamostaseologie, 34(2), 160-166 (2014-02-08)
The plasma circulating zymogenic coagulation factor XIII (FXIII) is a protransglutaminase, which upon activation by thrombin and calcium cross-links preformed fibrin clots/fibrinolytic inhibitors making them mechanically stable and less susceptible to fibrinolysis. The zymogenic plasma FXIII molecule is a heterotetramer
James R Byrnes et al.
Blood, 128(15), 1969-1978 (2016-08-27)
Coagulation transglutaminase factor XIII (FXIII) exists in circulation as heterotetrameric proenzyme FXIII-A
Masayoshi Souri et al.
Biochemistry, 47(33), 8656-8664 (2008-07-26)
Factor XIII (FXIII) is a heterotetramer composed of two catalytic A subunits (FXIII-A) and two B subunits (FXIII-B). FXIII-B has 10 Sushi domains. To explore the structure-function relationship of FXIII-B, we looked for domains in FXIII-B responsible for its homodimer
N Komanasin et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 3(11), 2487-2496 (2005-10-26)
Factor (F)XIII B-subunit, which plays a carrier role for zymogen FXIIIA, is highly polymorphic, but the molecular basis for these polymorphisms and their relationship to disease remains unknown. To screen the FXIIIB gene coding region for common variation and analyze