Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA003739
Sigma-Aldrich
Anti-WIPF1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Protein PRPL-2, Anti-WAS/WASL-interacting protein family member 1, Anti-WASP-interacting protein
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PPPPVSRNGSTSRALPATPQLPSRSGVDSPRSGPRPPLPPDRPSAGAPPPPPPSTSIRNGFQDSPCEDEWESRFYFHPISDLPPPEPYVQTTKSYPSKLARNESRSGSNRRERGAP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WIPF1(7456)
Immunogen
WAS/WASL-interacting protein family member 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
WAS/WASL-interacting protein family member 1 jest białkiem kodowanym przez gen WIPF1 u ludzi. Odgrywa ono rolę w montażu aktyny korowej i może być ważne dla funkcji limfocytów. Bierze udział w transporcie ziarnistości litycznych i jest ważny dla regulacji funkcji cytotoksycznej komórek NK. Gen ten odgrywa kluczową rolę w tworzeniu kompleksu wielobiałkowego i regulacji aktywności komórek NK.[1] Gen działa jako gen sygnaturowy, średnia ekspresja jest skorelowana z profilem sygnatury proliferacji. Niedobór tego białka można zaobserwować u pacjentów cierpiących na zespół Wiskotta-Aldricha (WAS).[2]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86504
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N Ramesh et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94(26), 14671-14676 (1998-02-07)
Wiskott-Aldrich syndrome (WAS) is an X-linked immunodeficiency caused by mutations that affect the WAS protein (WASP) and characterized by cytoskeletal abnormalities in hematopoietic cells. By using the yeast two-hybrid system we have identified a proline-rich WASP-interacting protein (WIP), which coimmunoprecipitated
Konrad Krzewski et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(7), 2568-2573 (2008-02-09)
Natural killer (NK) cells play important roles in host immunity by killing virus-infected and tumor cells. Killing of the target cell is achieved by formation of an immune synapse and localized secretion of lytic granules containing perforin and granzymes. Here
Eike Staub et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 87(6), 633-644 (2009-04-29)
Wiskott-Aldrich syndrome (WAS) predisposes patients to leukemia and lymphoma. WAS is caused by mutations in the protein WASP which impair its interaction with the WIPF1 protein. Here, we aim to identify a module of WIPF1-coexpressed genes and to assess its
Gaetana Lanzi et al.
The Journal of experimental medicine, 209(1), 29-34 (2012-01-11)
A female offspring of consanguineous parents, showed features of Wiskott-Aldrich syndrome (WAS), including recurrent infections, eczema, thrombocytopenia, defective T cell proliferation and chemotaxis, and impaired natural killer cell function. Cells from this patient had undetectable WAS protein (WASP), but normal
Konrad Krzewski et al.
The Journal of cell biology, 173(1), 121-132 (2006-04-12)
The tumor natural killer (NK) cell line YTS was used to examine the cytoskeletal rearrangements required for cytolysis. A multiprotein complex weighing approximately 1.3 mD and consisting of WASp-interacting protein (WIP), Wiskott-Aldrich syndrome protein (WASp), actin, and myosin IIA that