Merck
HPA003565
Sigma-Aldrich
Anti-PAK1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Alpha-PAK, Anti-PAK-1, Anti-Serine/threonine-protein kinase PAK 1, Anti-p21-activated kinase 1, Anti-p65-PAK
Wybierz wielkość
100 μL
1185,00 zł
1185,00 zł
Cena katalogowa2370,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1185,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
1185,00 zł
Cena katalogowa2370,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
NSQKYMSFTDKSAEDYNSSNALNVKAVSETPAVPPVSEDEDDDDDDATPPPVIAPRPEHTKSVYTRSVIEPLPVTPTRDVATSPISPTENNTTPPDALTRNTEKQKKKPKMSDEE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAK1(5058)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PAK1 (aktywowana kinaza p21 1) jest białkiem kinazy Ser/Thr i należy do ewolucyjnie konserwowanej grupy PAK, która składa się z sześciu członków. PAK są podzielone na dwie grupy - grupę I i II. PAK1 jest częścią grupy I PAK i ma szeroki zakres ekspresji tkankowej. Jego domena wiążąca GTPazę (GBD) jest obecna w N-końcu, który zawiera również domenę autoinhibicyjną (AID). N-koniec zawiera również pięć klasycznych regionów bogatych w prolinę (PXXP), które pomagają w interakcji białko-białko. Jego domena kinazy Ser/thr jest obecna w jego C-końcu.
Immunogen
Serine/threonine-protein kinase PAK 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-PAK1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza serynowo-treoninowa PAK 1 jest enzymem kodowanym przez gen PAK1 u ludzi. Odgrywa on istotną rolę w procesie nowotworzenia i przeżywalności komórek w wielu nowotworach. Jego ekspresja wzrasta wraz ze stanem zapalnym i złośliwą transformacją. Gen ten ulega nadekspresji podczas progresji nowotworowej, a jego regulacja w górę koreluje ze złośliwymi właściwościami związanymi głównie z inwazją i przerzutami.[1] Pomaga w regulacji zarówno cytoszkieletu aktynowego, jak i gęstości kręgosłupa dendrytycznego i jest efektorem zarówno kaliryny, jak i CDC42 (z których oba mają zmienioną ekspresję w schizofrenii).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86428
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tamar Geiger et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 12(6), 1709-1722 (2013-02-26)
Identifying the building blocks of mammalian tissues is a precondition for understanding their function. In particular, global and quantitative analysis of the proteome of mammalian tissues would point to tissue-specific mechanisms and place the function of each protein in a
Kyle Dammann et al.
Gut, 63(7), 1173-1184 (2014-05-09)
P-21 activated kinases (PAKs) are effectors of Rac1/Cdc42 which coordinate signals from the cell membrane to the nucleus. Activation of PAKs drive important signalling pathways including mitogen activated protein kinase, phospoinositide 3-kinase (PI3K/AKT), NF-κB and Wnt/β-catenin. Intestinal PAK1 expression increases
Alan Hammer et al.
Advances in experimental medicine and biology, 846, 97-137 (2014-12-05)
Despite efforts to discover the cellular pathways regulating breast cancer metastasis, little is known as to how prolactin (PRL) cooperates with extracellular environment and cytoskeletal proteins to regulate breast cancer cell motility and invasion. We implicated serine-threonine kinase p21-activated kinase
EunGi Kim et al.
Cancer research, 74(19), 5520-5531 (2014-08-16)
The p21-activated Ser/Thr kinase 1 (PAK1) kinase has an essential role in tumorigenesis and cell survival in many cancers, but its regulation is not fully understood. In this study, we showed that in response to irradiation of lung cancer cells
Zongtai Li et al.
PloS one, 8(11), e80665-e80665 (2013-11-16)
Gastroesophageal junction (GEJ) adenocarcinoma is a lethal cancer with rising incidence, yet the molecular biomarkers that have strong prognostic impact and also hold great therapeutic promise remain elusive. We used a data mining approach and identified the p21 protein-activated kinase