Kluczowe dokumenty
SAB5500020
Sigma-Aldrich
Anti-C4D antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP91, affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
1430,00 zł
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1430,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP91, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
metody
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C4B(721)
Opis ogólny
C4 odgrywa kluczową rolę w aktywacji klasycznego szlaku układu dopełniacza. Przed wydzieleniem, jednołańcuchowy prekursor jest enzymatycznie rozszczepiany w celu uzyskania nieidentycznych łańcuchów (alfa, beta i gamma). Podczas aktywacji łańcuch alfa jest rozszczepiany przez C1 na C4a i C4b, a C4b pozostaje połączony z łańcuchami beta i gamma. Dalsza degradacja C4b przez C1 do nieaktywnych fragmentów C4c i C4d blokuje wytwarzanie konwertazy C3.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający C-końcowi ludzkiego białka C4d.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego oczyszczonego przez białko A/G w buforze PBS/1% BSA o pH 7,6 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)