Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA003417
Sigma-Aldrich
Anti-JAM3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-JAM-2, Anti-JAM-3, Anti-JAM-C, Anti-Junctional adhesion molecule 3, Anti-Junctional adhesion molecule C precursor
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
RDSALYRCEVVARNDRKEIDEIVIELTVQVKPVTPVCRVPKAVPVGKMATLHCQESEGHPRPHYSWYRNDVPLPTDSRANPRFRNSSFHLNSETGTLVFTAVHKDDSGQYYCIASNDAGSARCEEQEMEVYDLNIG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JAM3(83700)
Opis ogólny
Junctional adhesion molecule 3 (JAM3) to białko kodowane przez gen JAM3 u ludzi. Należy ono do nadrodziny immunoglobulin. Białko to jest cząsteczką adhezyjną wyrażaną przez EC krwi i limfy, komórki nabłonkowe, fibroblasty i komórki krążące, takie jak monocyty, limfocyty i płytki krwi.
Immunogen
Junctional adhesion molecule C precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-JAM3 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Cząsteczka adhezyjna C odgrywa rolę w tworzeniu ścisłych połączeń, adhezji leukocytów i migracji transendotelialnej. Odgrywa ważną rolę w różnych zdolnościach przerzutowych węzłów chłonnych. Wpływa na aktywację β1 i ERK w ludzkich komórkach śródbłonka limfatycznego skóry (HDLEC) oraz promuje limfangiogenezę i przerzuty węzłowe. Może działać jako cel terapeutyczny w zapobieganiu i leczeniu przerzutów do węzłów chłonnych.[1] Odgrywa pewną rolę w rozwoju i funkcjonowaniu układu naczyniowego i mózgu. Gen ten jest niezbędny do utrzymania integralności śródbłonka naczyń mózgowych, a także do prawidłowego rozwoju soczewki u ludzi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86412
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bradley J Rabquer et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 185(3), 1777-1785 (2010-07-02)
Junctional adhesion molecule-C (JAM-C) is an adhesion molecule expressed by endothelial cells (ECs) that plays a role in tight junction formation, leukocyte adhesion, and transendothelial migration. In the current study, we investigated whether JAM-C is found in soluble form and
Nadia A Akawi et al.
Human mutation, 34(3), 498-505 (2012-12-21)
We have recently shown that the hemorrhagic destruction of the brain, subependymal, calcification, and congenital cataracts is caused by biallelic mutations in the gene encoding junctional adhesion molecule 3 (JAM3) protein. Affected members from three new families underwent detailed clinical
Carmen Doñate et al.
Cancer research, 73(2), 640-651 (2012-12-12)
Junctional adhesion molecule C (JAM-C) is expressed by vascular endothelium and human but not mouse B lymphocytes. The level of JAM-C expression defines B-cell differentiation stages and allows the classification of marginal zone-derived (JAM-C-positive) and germinal center-derived (JAM-C-negative) B-cell lymphomas.
Mirko Manetti et al.
Arthritis and rheumatism, 65(1), 247-257 (2012-09-25)
Systemic sclerosis (SSc) is characterized by early perivascular inflammation, microvascular endothelial cell (MVEC) activation/damage, and defective angiogenesis. Junctional adhesion molecules (JAMs) regulate leukocyte recruitment to sites of inflammation and ischemia-reperfusion injury, vascular permeability, and angiogenesis. This study was undertaken to
Ganeshwaran H Mochida et al.
American journal of human genetics, 87(6), 882-889 (2010-11-27)
The tight junction, or zonula occludens, is a specialized cell-cell junction that regulates epithelial and endothelial permeability, and it is an essential component of the blood-brain barrier in the cerebrovascular endothelium. In addition to functioning as a diffusion barrier, tight