Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2570,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL, neutralization: suitable, western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SPP1(6696)
Immunogen
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source rabbit |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Osteopontin antibody produced in goat
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?