Merck
HPA003365
Sigma-Aldrich
Anti-RPL3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-60S ribosomal protein L3 antibody produced in rabbit, Anti-HIV-1 TAR RNA-binding protein B antibody produced in rabbit, Anti-TARBP-B antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
EDGKKQLEKDFSSMKKYCQVIRVIAHTQMRLLPLRQKKAHLMEIQVNGGTVAEKLDWARERLEQQVPVNQVFGQDEMIDVIGVTKGKGYKGVTSRWHTKKLPRKTHR
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
60S ribosomal protein L3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-RPL3 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen RPL3 (białko rybosomalne L3) koduje składnik podjednostki rybosomalnej 60s i jest członkiem rodziny białek rybosomalnych L3P. Jest zlokalizowany w cytoplazmie i wiąże się z HIV-1 TAR mRNA, gdzie może być zaangażowany w transaktywację za pośrednictwem tat. Reguluje w górę ekspresję p21 w systemie niezależnym od p53 i pośredniczy w cyklu komórkowym i apoptozie.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86606
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stephen J Dunn et al.
Virology, 321(2), 260-273 (2004-03-31)
Human immunodeficiency virus (HIV) drugs designed to interfere with obligatory utilization of certain host cell factors by virus are less likely to encounter development of resistant strains than drugs directed against viral components. Several cellular genes required for productive infection
Annapina Russo et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 12(1), 76-87 (2012-12-21)
It is now largely accepted that ribosomal proteins may be implicated in a variety of biological functions besides that of components of the translation machinery. Many evidences show that a subset of ribosomal proteins are involved in the regulation of
Jitendra Badhai et al.
FEBS letters, 583(12), 2049-2053 (2009-05-21)
Ribosomal protein S19 (RPS19) is mutated in patients with Diamond-Blackfan anemia (DBA). We hypothesized that decreased levels of RPS19 lead to a coordinated down-regulation of other ribosomal (r-)proteins at the subunit level. We show that small interfering RNA (siRNA) knock-down
Anna Kula et al.
Retrovirology, 8, 60-60 (2011-07-21)
Central to the fully competent replication cycle of the human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) is the nuclear export of unspliced and partially spliced RNAs mediated by the Rev posttranscriptional activator and the Rev response element (RRE). Here, we introduce