Kluczowe dokumenty
HPA002380
Sigma-Aldrich
Anti-ABCC1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-ATP-binding cassette sub-family C member 1, Anti-LTC4 transporter, Anti-Leukotriene C(4, Anti-Multidrug resistance-associated protein 1
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LVTHSMSYLPQVDVIIVMSGGKISEMGSYQELLARDGAFAEFLRTYASTEQEQDAEENGVTGVSGPGKEAKQMENGMLVTDSAGKQLQRQLSSSSSYSGDISRHHNSTAELQKAEAKKEETWKLMEADKAQTGQVKLSVYWD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCC1(4363)
Opis ogólny
ABCC1 (ATP binding cassette subfamily C member 1) jest członkiem nadrodziny transporterów ABC (ATP-binding cassette). Ulega ekspresji zarówno w komórkach śródbłonka, jak i komórkach innych niż śródbłonek. Komórki nie-śródbłonkowe obejmują perycyty, astrocyty, nabłonek splotu naczyniówkowego, komórki wyściółki komór i neurony oraz większe naczynia krwionośne (głównie żyły), komórki śródbłonka mikrokrążenia. Podobnie jak inne transportery ABC, ABCC1 posiada również dodatkową domenę rozprzestrzeniającą błonę (MSD) z domniemanym zewnątrzkomórkowym regionem aminokońcowym w kształcie litery U.
Immunogen
Multidrug resistance-associated protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których to przeciwciało zostało z powodzeniem użyte, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, są podane poniżej.
Immunohistochemia (1 artykuł)
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-ABCC1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Końcówka aminowa ABCC1 (ATP binding cassette subfamily C member 1) służy jako bramka regulująca aktywność transportu leków. Jego aktywność zależy od wiązania i hydrolizy ATP. Odgrywa kluczową rolę w wiązaniu leków, a także wypływie leków i anionów organicznych przez błonę plazmatyczną. Pośredniczy w zależnym od ATP transporcie glutationu i koniugatów glutationu, leukotrienu C4, 17-β-glukuronidu estradiolu, metotreksatu, leków przeciwwirusowych i innych ksenobiotyków. Może odgrywać ważną rolę w neuromodulacji adenozynergicznej / purynergicznej. Odgrywa istotną rolę w regulacji migracji komórek dendrytycznych (DC) z tkanek obwodowych do węzłów chłonnych poprzez wykorzystanie transportera leukotrienu C(4) (LTC(4)). ABCC1 jest związany z różnymi chorobami neurodegeneracyjnymi (ND), takimi jak choroba Alzheimera i Parkinsona.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86067
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mark Barok et al.
Cancer letters, 473, 156-163 (2020-01-07)
The majority of HER2-positive breast or gastric cancers treated with T-DM1 eventually show resistance to this agent. We compared the effects of T-DM1 and ARX788, a novel anti-HER2 antibody-drug conjugate, on cell growth and apoptosis in HER2-positive breast cancer and
Gwenaëlle Conseil et al.
The Journal of biological chemistry, 281(1), 43-50 (2005-10-19)
The multidrug resistance protein 1 (MRP1) mediates drug and organic anion efflux across the plasma membrane. The 17 transmembrane (TM) helices of MRP1 are linked by extracellular and cytoplasmic (CL) loops of various lengths and two cytoplasmic nucleotide binding domains.
Qun Chen et al.
The Journal of biological chemistry, 281(41), 31152-31163 (2006-08-18)
Multidrug resistance is a serious problem in successful cancer chemotherapy. Studies using model cell lines have demonstrated that overexpression of some members of the ATP-binding cassette (ABC) transporter superfamily, such as ABCC1, causes enhanced efflux and, thus, decreased accumulation of
Hans-Gert Bernstein et al.
Mechanisms of ageing and development, 141-142, 12-21 (2014-09-15)
ATP-binding cassette (ABC) transporters play an increasing role in the understanding of pathologic peptide deposition in neurodegenerative diseases (NDs), such as Alzheimer's and Parkinson's. To describe the location of the most important ABC transporters for NDs in human brain tissue
Susanna J E Veringa et al.
PloS one, 8(4), e61512-e61512 (2013-05-03)
Pediatric high-grade gliomas (pHGG), including diffuse intrinsic pontine gliomas (DIPG), are the leading cause of cancer-related death in children. While it is clear that surgery (if possible), and radiotherapy are beneficial for treatment, the role of chemotherapy for these tumors