Kluczowe dokumenty
GEUS77705
illustra ExoProStar 1-Step
500 reactions
Synonim(y):
illustra ExoProStar
Wybierz wielkość
1 EACH
2160,00 zł
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
2160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.52
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Opis ogólny
Enzymatyczna technologia oczyszczania PCR z illustra Exonuclease I i alkaliczną fosfatazą połączonymi w jednej probówce w celu usunięcia nieinkorporowanych starterów i dNTP. Dla maksymalnej wygody dostępny jest w pojedynczej probówce.
illustra ExoProStar to nasza nowa nazwa dla tej technologii oczyszczania PCR. Bez zmian w składzie, więc otrzymujesz ten sam wspaniały produkt i te same wspaniałe korzyści!
Odczynnik ExoProStar 1-Step PCR and Sequence Reaction Clean-Up zapewnia prostą, jednoetapową metodę usuwania nieinkorporowanych starterów i nukleotydów przed dalszą analizą. Enzymy illustra Exonuclease I i Alkaline Phosphatase są połączone w jedną, stabilną mieszaninę wymagającą tylko jednego etapu pipetowania w celu przygotowania reakcji oczyszczania.
illustra ExoProStar 1-Step jest oparty na patentach założycielskich GE dotyczących oczyszczania reakcji PCR przy użyciu Exonuclease 1 i Alkaline Phosphatase. Ta 1-etapowa wersja nie jest dostępna w USA, Kanadzie i Japonii. Zamiast tego oferujemy wersję z enzymami w dwóch oddzielnych probówkach, ExoProStar.
Cechy i korzyści
  • Jedna probówka z jedną mieszanką enzymów do oczyszczania reakcji PCR i sekwencjonowania
  • Tylko jeden etap pipetowania w celu przygotowania reakcji
  • Szybki, 30-minutowy protokół bez użycia rąk
  • 100% odzysk produktu PCR
  • Skalowalność dla różnych rozmiarów reakcji
  • Przyjazny dla automatyzacji
Informacje prawne
illustra is a trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)