Merck
HPA002353
Sigma-Aldrich
Anti-PUM3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HA-8, Anti-KIAA0020, Anti-PEN, Anti-PUF6, Anti-XTP5, Anti-hPUF-A
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
EHAQEVVLDKSACVLVSDILGSATGDVQPTMNAIASLAATGLHPGGKDGELHIAEHPAGHLVLKWLIEQDKKMKENGREGCFAKTLVEHVGMKNLKSWASVNRGAIILSSLLQSCDLEVANKVKAALKSLIPTLEKTKSTSKGI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIAA0020(9933)
Powiązane kategorie
Immunogen
pumilio RNA-binding family member 3
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
KIAA0020, białko z rodziny PUF, jest pierwszym zidentyfikowanym antygenem zgodności tkankowej w 2001 roku. Działa jako regulator rozwoju w kontrolowaniu stabilności mRNA. Bierze udział w regulacji odpowiedzi komórkowej na stres genotoksyczny. Jest zlokalizowany w jąderkach z niewielkimi punktowymi sygnałami w nukleoplazmie. Składa się z ośmiu domen homologii pumilio lub domen PUF. Jest związany z degradacją mRNA i represją translacji. Hamuje poli(ADP-rybozyl)atację PARP-1 (polimerazy poli(ADP-rybozy) 1) in vitro poprzez oddziaływanie z jej domeną katalityczną. W ten sposób zapobiega degradacji PARP-1 przez kaspazę-3.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86184
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoqiang Wang et al.
Cell, 110(4), 501-512 (2002-08-31)
Puf proteins are developmental regulators that control mRNA stability and translation by binding sequences in the 3' untranslated regions of their target mRNAs. We have determined the structure of the RNA binding domain of the human Puf protein, Pumilio1, bound
Hao-Yen Chang et al.
Cancer research, 71(3), 1126-1134 (2011-01-27)
Human hPuf-A/KIAA0020 was first identified as a new minor histocompatibility antigen in 2001. Its zebrafish orthologue contains six Pumilio-homology RNA-binding domains and has been shown to participate in the development of eyes and primordial germ cells, but the cellular function